Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02347407_m1
          See other UBA5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Uba5
          Gene Name:
          ubiquitin-like modifier activating enzyme 5
          Gene Aliases:
          Ube1dc1
          Chromosome Location:
          Chr.8: 112579455 - 112594192 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02347407_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Uba5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001009669.1 NP_001009669.1 4 - 5 535 129
          GenBank mRNA BC088757.1 - 4 - 5 535 7309521 129

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800003285.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Uba5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway
          response to endoplasmic reticulum stress
          protein ufmylation
          protein polyufmylation
          ATP binding
          metal ion binding
          UFM1 activating enzyme activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P991616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53223 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P991616 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P991616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P991616 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P991616 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18176 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69918 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16250 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919710 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919711 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919709 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10919699 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372119_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372119_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372120_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372120_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372120_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372120_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372119_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372119_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026169.rn.1 TC0800003285.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372120_at - -
          Rat Expression Set 230 1372119_at - -
          Rat Expression Set 230 1372120_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372119_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919699 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI043630_at - -
          Rat Genome U34 Set AA848354_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363481 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50664 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline