Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03020650_m1
          See other LOC499796 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC499796
          Gene Name:
          LRRGT00012
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 36173002 - 36220655 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn03020650_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC499796
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001047951.1 NP_001041416.1 8 - 9 1136 81
          GenBank mRNA AY383667.1 - 8 - 9 1136 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300000566.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Rattus norvegicus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase protein modifying enzyme

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P129583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5031 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P129583 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P129583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P129583 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P496417 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5444 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10706 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10836154 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300004491.rn.1 TC0300000566.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300004493.rn.1 TC0300000566.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300004492.rn.1 TC0300000566.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836154 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1348797 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline