Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn06185485_s1
See other PLCB1 GE Assays ›
Gene Symbol:
Plcb1
Gene Name:
phospholipase C, beta 1 (phosphoinositide-specific)
Gene Aliases:
PLC'1, PLCbeta1, Phosphb, RATPHOSPHB
Chromosome Location:
Chr.3: 127721244 - 128421288 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn06185485_s1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Plcb1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_008762247.1
XP_008760469.1
33
6765
104
GenBank mRNA
L14323.2
-
34
6998
104
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length greater than or equal to 101
3' Most
Detect Genomic DNA
Rattus norvegicus
Both primers and probe map within a single exon
Panther Classification:
Molecular Function -
phospholipase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
G2/M transition of mitotic cell cycle
G-protein coupled acetylcholine receptor signaling pathway
glutamate receptor signaling pathway
learning
memory
regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
response to organonitrogen compound
lipid catabolic process
cerebral cortex development
positive regulation of interleukin-12 production
response to monosaccharide
intracellular signal transduction
interleukin-12-mediated signaling pathway
interleukin-15-mediated signaling pathway
positive regulation of embryonic development
response to peptide hormone
positive regulation of GTPase activity
fat cell differentiation
positive regulation of myoblast differentiation
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of JNK cascade
phosphatidylinositol metabolic process
insulin-like growth factor receptor signaling pathway
positive regulation of developmental growth
activation of meiosis involved in egg activation
interleukin-1-mediated signaling pathway
regulation of fertilization
positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
positive regulation of acrosome reaction
negative regulation of monocyte extravasation
positive regulation of CD24 biosynthetic process
phosphatidylinositol phospholipase C activity
signal transducer activity
GTPase activator activity
calcium ion binding
protein binding
calmodulin binding
lamin binding
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding
enzyme binding
protein homodimerization activity
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline