Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn06186493_m1
See other BPIFA6 GE Assays ›
Gene Symbol:
Bpifa6
Gene Name:
BPI fold containing family A, member 6
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.3: 149466770 - 149484901 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn06186493_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Bpifa6
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_006235367.1
XP_006235429.1
8 - 9
1064
106
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length greater than or equal to 101
Rattus norvegicus
Probe spans exons
Gene Ontology Categories:
Process(es)
lipid binding
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline