Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ss06881402_m1
See other SYNRG GE Assays ›
Gene Symbol:
SYNRG
Gene Name:
synergin gamma
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.12: 38974567 - 39069868 on Build Sscrofa11.1
Species:
Pig
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ss06881402_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: SYNRG
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_013989945.2
XP_013845399.2
3531
115
XM_021067343.1
XP_020923002.1
3741
115
XM_021067344.1
XP_020923003.1
3741
115
XM_021067345.1
XP_020923004.1
3736
115
XM_021067346.1
XP_020923005.1
3605
115
XM_021067347.1
XP_020923006.1
3605
115
XM_021067349.1
XP_020923008.1
3602
115
XM_021067350.1
XP_020923009.1
3600
115
XM_021067351.1
XP_020923010.1
3606
115
XM_021067352.1
XP_020923011.1
3602
115
XM_021067353.1
XP_020923012.1
3602
115
XM_021067354.1
XP_020923013.1
3555
115
XM_021067355.1
XP_020923014.1
3507
115
XM_021067356.1
XP_020923015.1
3346
115
XM_021067357.1
XP_020923016.1
3322
115
XM_021067359.1
XP_020923018.1
3393
115
XM_021067360.1
XP_020923019.1
3372
115
XM_021067361.1
XP_020923020.1
3328
115
XM_021067362.1
XP_020923021.1
3297
115
XM_021067363.1
XP_020923022.1
3249
115
XM_021067364.1
XP_020923023.1
3294
115
XM_021067365.1
XP_020923024.1
3161
115
XM_021067366.1
XP_020923025.1
3158
115
XM_021067367.1
XP_020923026.1
3182
115
XM_021067369.1
XP_020923028.1
3162
115
XM_021067370.1
XP_020923029.1
3158
115
XM_021067371.1
XP_020923030.1
3114
115
XM_021067372.1
XP_020923031.1
3155
115
GenBank mRNA
AK235898.1
-
4 - 5
1457
115
AK394318.1
-
11 - 12
2531
115
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length greater than or equal to 101
3' Most
Sus scrofa
Probe spans exons
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline