Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ss06887755_m1
See other R3HDM1 GE Assays ›
Gene Symbol:
R3HDM1
Gene Name:
R3H domain containing 1
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.15: 16230961 - 16414358 on Build Sscrofa11.1
Species:
Pig
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ss06887755_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: R3HDM1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_021075208.1
XP_020930867.1
4699
69
XM_021075209.1
XP_020930868.1
2983
69
XM_021075210.1
XP_020930869.1
2917
69
XM_021075211.1
XP_020930870.1
4650
69
XM_021075212.1
XP_020930871.1
4640
69
XM_021075213.1
XP_020930872.1
4592
69
XM_021075214.1
XP_020930873.1
4595
69
XM_021075215.1
XP_020930874.1
2856
69
XM_021075216.1
XP_020930875.1
2846
69
XM_021075217.1
XP_020930876.1
2808
69
XM_021075218.1
XP_020930877.1
2800
69
XM_021075219.1
XP_020930878.1
4356
69
XM_021075220.1
XP_020930879.1
2612
69
XM_021075221.1
XP_020930880.1
2658
69
XM_021075222.1
XP_020930881.1
2486
69
XM_021075223.1
XP_020930882.1
4513
69
XM_021075224.1
XP_020930883.1
2760
69
XM_021075225.1
XP_020930884.1
2744
69
XM_021075226.1
XP_020930885.1
2735
69
XM_021075227.1
XP_020930886.1
4443
69
XM_021075228.1
XP_020930887.1
4251
69
XM_021075229.1
XP_020930888.1
2513
69
XM_021075230.1
XP_020930889.1
4408
69
XM_021075231.1
XP_020930890.1
4406
69
XM_021075232.1
XP_020930891.1
2693
69
XM_021075233.1
XP_020930892.1
2674
69
XM_021075234.1
XP_020930893.1
4358
69
XM_021075235.1
XP_020930894.1
2623
69
XM_021075236.1
XP_020930895.1
4339
69
XM_021075237.1
XP_020930896.1
2437
69
XM_021075238.1
XP_020930897.1
2558
69
XM_021075239.1
XP_020930898.1
2580
69
XM_021075240.1
XP_020930899.1
2555
69
XM_021075241.1
XP_020930900.1
2540
69
XM_021075242.1
XP_020930901.1
2333
69
XM_021075243.1
XP_020930902.1
4705
69
XM_021075244.1
XP_020930903.1
2489
69
XM_021075245.1
XP_020930904.1
2486
69
XM_021075246.1
XP_020930905.1
2438
69
XM_021075247.1
XP_020930906.1
2435
69
XM_021075248.1
XP_020930907.1
4598
69
XM_021075249.1
XP_020930908.1
2860
69
XM_021075250.1
XP_020930909.1
2744
69
GenBank mRNA
AK238671.1
-
1 - 2
39
69
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
Recommended Assay
Sus scrofa
Probe spans exons
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline