Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ss06890164_m1
See other PTK2 GE Assays ›
Gene Symbol:
PTK2
Gene Name:
protein tyrosine kinase 2
Gene Aliases:
FAK
Chromosome Location:
Chr.4: 2656606 - 2896060 on Build Sscrofa11.1
Species:
Pig
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ss06890164_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
4,430.00
Your Price
Online offer:
4430.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: PTK2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_021088820.1
XP_020944479.1
3674
74
XM_021088821.1
XP_020944480.1
3396
74
XM_021088822.1
XP_020944481.1
3388
74
XM_021088823.1
XP_020944482.1
3384
74
XM_021088824.1
XP_020944483.1
3366
74
XM_021088825.1
XP_020944484.1
3343
74
XM_021088826.1
XP_020944485.1
3333
74
XM_021088827.1
XP_020944486.1
3249
74
XM_021088828.1
XP_020944487.1
3325
74
XM_021088829.1
XP_020944488.1
3330
74
XM_021088830.1
XP_020944489.1
3321
74
XM_021088831.1
XP_020944490.1
3303
74
XM_021088832.1
XP_020944491.1
3300
74
XM_021088833.1
XP_020944492.1
3281
74
XM_021088834.1
XP_020944493.1
3271
74
XM_021088835.1
XP_020944494.1
3268
74
XM_021088836.1
XP_020944495.1
3258
74
XM_021088837.1
XP_020944496.1
3231
74
XM_021088838.1
XP_020944497.1
3208
74
XM_021088839.1
XP_020944498.1
3205
74
XM_021088840.1
XP_020944499.1
3055
74
XM_021088841.1
XP_020944500.1
3202
74
XM_021088842.1
XP_020944501.1
3133
74
XM_021088843.1
XP_020944502.1
3136
74
XM_021088844.1
XP_020944503.1
3124
74
XM_021088845.1
XP_020944504.1
3070
74
XM_021088846.1
XP_020944505.1
3073
74
XM_021088847.1
XP_020944506.1
3063
74
XM_021088848.1
XP_020944507.1
2917
74
XM_021088849.1
XP_020944508.1
3058
74
XM_021088850.1
XP_020944509.1
2812
74
XM_021088851.1
XP_020944510.1
3007
74
XM_021088852.1
XP_020944511.1
3081
74
XM_021088853.1
XP_020944512.1
3188
74
XM_021088854.1
XP_020944513.1
2908
74
XM_021088855.1
XP_020944514.1
2992
74
XM_021088856.1
XP_020944515.1
2952
74
XM_021088857.1
XP_020944516.1
2943
74
XM_021088858.1
XP_020944517.1
2885
74
XM_021088859.1
XP_020944518.1
2848
74
GenBank mRNA
AK240222.1
-
3 - 4
291
74
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 71 and 85
Sus scrofa
Probe spans exons
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline