Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ss06904730_m1
See other CELF1 GE Assays ›
Gene Symbol:
CELF1
Gene Name:
CUGBP Elav-like family member 1
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.2: 15066518 - 15161478 on Build Sscrofa11.1
Species:
Pig
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ss06904730_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: CELF1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_021083076.1
XP_020938735.1
550
69
XM_021083077.1
XP_020938736.1
968
69
XM_021083078.1
XP_020938737.1
699
69
XM_021083079.1
XP_020938738.1
550
69
XM_021083080.1
XP_020938739.1
510
69
XM_021083081.1
XP_020938740.1
550
69
XM_021083082.1
XP_020938741.1
550
69
XM_021083083.1
XP_020938742.1
549
69
XM_021083084.1
XP_020938743.1
968
69
XM_021083085.1
XP_020938744.1
549
69
XM_021083086.1
XP_020938745.1
645
69
XM_021083087.1
XP_020938746.1
662
69
XM_021083088.1
XP_020938747.1
549
69
XM_021083089.1
XP_020938748.1
976
69
XM_021083090.1
XP_020938749.1
967
69
XM_021083091.1
XP_020938750.1
659
69
XM_021083092.1
XP_020938751.1
551
69
XM_021083093.1
XP_020938752.1
550
69
XM_021083094.1
XP_020938753.1
550
69
XM_021083095.1
XP_020938754.1
550
69
XM_021083097.1
XP_020938756.1
550
69
XM_021083098.1
XP_020938757.1
556
69
XM_021083099.1
XP_020938758.1
550
69
XM_021083100.1
XP_020938759.1
358
69
XM_021083101.1
XP_020938760.1
398
69
XM_021083102.1
XP_020938761.1
826
69
XM_021083103.1
XP_020938762.1
817
69
XM_021083104.1
XP_020938763.1
786
69
XM_021083105.1
XP_020938764.1
777
69
XM_021083106.1
XP_020938765.1
397
69
XM_021083108.1
XP_020938767.1
816
69
XM_021083109.1
XP_020938768.1
397
69
XM_021083110.1
XP_020938769.1
512
69
XM_021083111.1
XP_020938770.1
357
69
XM_021083112.1
XP_020938771.1
397
69
XM_021083113.1
XP_020938772.1
506
69
XM_021083114.1
XP_020938773.1
359
69
XM_021083115.1
XP_020938774.1
510
69
XM_021083116.1
XP_020938775.1
550
69
GenBank mRNA
AK390116.1
-
2 - 3
345
69
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
Sus scrofa
Probe spans exons
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline