Search
革新的なCRISPR-Cas9技術は、ゲノム編集の分野に革命を起こしています。 高度に柔軟的かつ特異的なターゲッティングが可能なCRISPR-Cas9システムは、幹細胞工学、遺伝子治療、組織・動物疾患モデル、疾患耐性トランスジェニック植物工学などの幅広い応用において、ゲノム編集の強力なツールとなるよう改変・方向転換することが可能です。サーモフィッシャーサイエンティフィックの専門家は、ゲノム編集を始める、または研究の継続的改善をサポートするために、このリソース集を作成しました。
CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)およびCRISPR関連タンパク質9(Cas9)システムは、細胞内で遺伝子配列を直接変更するためのシンプルで迅速かつ効率的な手段です。CRISPR-Cas9システムは、単純な細菌免疫系の構成要素に由来したもので、さまざまな細胞においてターゲット遺伝子の切断および遺伝子編集を可能にします。
CRISPR-Cas9システムのエンドヌクレアーゼ切断特異性はRNA配列によって導かれるため、ガイドRNA(gRNA)配列を改変してCas9エンドヌクレアーゼとともに標的細胞に導入することにより、実質的にほぼすべてのゲノム遺伝子座に編集を行うことができます。
CRISPR-Cas9システムは、短いノンコーディングgRNAとCas9ヌクレアーゼで構成されています(図1)。gRNAには2つの分子コンポーネント、すなわち標的特異的CRISPR RNA(crRNA)と補助的なトランス活性化crRNA(tracrRNA)があります。gRNAユニットは、Cas9タンパク質を特定のゲノム遺伝子座に誘導し、Cas9ヌクレアーゼが特定のゲノム標的配列で二本鎖の切断を誘導します(図2)。
細菌では、CRISPR遺伝子座は、スペーサーと呼ばれる外来性DNAのセグメント(長さ約30 bp)で区切られた一連の繰り返し配列で構成されています。リピート・スペーサー配列は長い前駆体として転写され、リピート配列内で処理されて、Cas9ヌクレアーゼによって切断されるターゲット配列を特定する小さなcrRNA(プロトスペーサーとも呼ばれる)を生成します。そして、CRISPRスペーサーは、DNAレベルで外来性遺伝要素を認識してサイレンシングさせるために使用されます。
重要なことは、切断が起こるためには、プロトスペーサー隣接モチーフ(PAM)配列として知られる、ターゲット領域の3'末端のすぐ下流にある特定の3塩基配列が存在する必要があることです。 このPAM配列(Cas9ではNGG)はターゲットDNAに存在しますが、それを標的とするgRNAには存在しません。
CRISPR-Cas9を使用したDNA切断の後、細胞に自然に備わっている2種類の修復機構のいずれかによって二本鎖切断を修復できます(図3)。
ゲノム編集ワークフローにCRISPR-Cas9を選択する場合には、このシステムを用いたゲノム編集の効率に影響を及ぼす要因を理解しておくことが必要です。切断に使用するヌクレアーゼのフォーマットやgRNA、細胞内に最も効果的に分子を導入するトランスフェクション方法、結果の適切な検証のためのゲノム編集の検出に必要なアッセイなど、実験の設計を考慮することが重要です。
| デザインと構築 | 導入 | 検出とバリデーション |
|---|---|---|
実験をデザインする際に考慮すべきポイント:
| 細胞のトランスフェクションを行う際に考慮すべきポイント:
| 編集を検出する際の考慮すべきポイント:
|
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、ゲノム編集実験に用いるための充実した試薬製品をご用意しています(図4)。これらのゲノム編集ソリューションは、アプリケーションと細胞の種類に基づいて、最適な細胞培養試薬、導入方法、解析ツールと組み合わせて使用できます。
ステップバイステップのCRISPRプロトコルは、さまざまな細胞タイプや遺伝子ターゲットにおいて、最大の効率、生存率、再現性が得られるよう最適化されています。
Invitrogen TrueGuide Synthetic gRNAは、一貫した高効率の編集を提供するために設計および検証された、すぐにトランスフェクト可能な合成gRNAです。
PSCのゲノム編集に関する包括的ガイドとして、PSCのゲノム編集に適したデザイン、導入、スクリーニングに必要なツールとプロトコルが網羅されています。