Search
Améliorez votre productivité et optimisez vos résultats grâce à nos produits de traitement et de préparation d’échantillons. Conçue en tenant compte de la valeur de vos échantillons, notre sélection de plaques et de scellage de plaques de haute qualité est disponible en plaques en polypropylène en formats 48 puits, 96 puits et 384 puits.
Conçues pour des performances optimales, les plaques de traitement et de stockage d’échantillons sont fabriquées à partir de résines en polypropylène vierge et sont adaptées aux protocoles automatisés. Idéale pour le traitement et le stockage d’échantillons en laboratoire, notre vaste sélection de plaques MicroWell et DeepWell, de couvercles de plaques, de tapis de scellage de plaques, de thermofilms de scellages et de films adhésifs est parfaitement adaptée aux applications et besoins particuliers en matière de flux de travail.
Les composés, cellules et réactifs de grande valeur nécessitent le matériau le plus inerte possible afin de réduire le risque d’interaction avec n’importe quel aspect du récipient de stockage. Nos plaques de haute qualité sont fabriquées avec un contrôle de qualité strict. Seules des résines en polypropylène vierge de qualité médicale sont utilisées. Ce matériau inerte garantit de faibles quantités de substances extractibles et lixiviables et convient à l’utilisation avec du DMSO, de l’éthanol et de l’isopropanol. Étant donné que le polypropylène offre naturellement un low binding, nos plaques sont adaptées aux applications exigeantes telles que la biologie moléculaire, les tests de diagnostic et les applications pour lesquelles le traitement des acides nucléiques requiert des plaques dotées de caractéristiques de performances particulières.
Toutes nos plaques de traitement et de stockage d’échantillons sont conçues pour garantir l’intégrité des échantillons et faciliter l’efficacité du flux de travail. Nos plaques intègrent une grille alphanumérique qui permet de repérer l’emplacement des échantillons dans le cadre des applications manuelles. Les plaques Thermo Scientific Nunc incorporent la technologie innovante à paroi partagée afin d’augmenter le volume, alliée à une hauteur de plaque globale réduite ce qui optimise la capacité de stockage. Un rebord surélevé au sommet de chaque puits permet un scellage à chaud ou adhésif plus fiable et la géométrie de la jupe autour de la plaque permet un empilement stable lors du stockage. Les fentes d’automatisation moulées dans la jupe et le plateau optimisent la compatibilité avec les bras et pinces robotiques. Enfin, nos plaques sont certifiées exemptes d’ADN humain, de DNAse, de RNAse et d’endotoxines, avec un niveau de stérilité (SAL) de 10-6.
Notre gamme de plaques est conçue de manière à permettre à nos clients d’utiliser des produits parfaitement adaptés à leurs applications et besoins particuliers en matière de flux de travail, tout en garantissant toujours la qualité, les performances et la valeur. Toutes nos plaques sont conçues conformément aux directives ANSI / SLAS et sont compatibles avec les protocoles manuels ou automatisés. Sélectionnez la plaque la mieux adaptée à vos besoins :
Critères de sélection | Options disponibles |
|---|---|
Niveau de stérilité | Non stérile Stérile (SAL) 10-6. Certifiées salle blanche – exemptes d’ADN humain, de DNAse, de RNAse et d’inhibiteur de PCR |
Format | 48 puits 96 puits 384 puits |
Type de puits | Carrés – optimise le volume dans un encombrement conforme aux normes SBS Ronds – optimise le mélange des échantillons
|
Géométrie du fond du puits | Ronde (U) : pour une meilleure remise en suspension et un meilleur mélange des échantillons Conique / pyramidale (V) : pour une meilleure récupération des échantillons et un volume mort réduit En fuseau (V) : élimine pratiquement tout volume mort |
Les clients qui utilisent des procédés manuels apprécieront la qualité de conception, comme les grilles alphanumériques intégrées pour le suivi, le bord supérieur facilitant le scellage et les rainures surélevées, pour un empilement plus facile et plus stable. Mais le plus important est peut-être que l’ensemble de notre gamme de plaques est conforme aux recommandations de l’American National Standards Institute (ANSI / SBS 1-2004) afin de permettre l’automatisation du flux de travail. Sélectionnez n’importe quelle plaque Thermo Scientific et vous serez assuré qu’elle sera parfaitement adaptée aux procédés automatisés, qu’il s’agisse de codes-barres et du suivi, du scellage ou de la manipulation de liquides. Les plaques sont également compatibles avec les équipements d’automatisation. Il n’est pas nécessaire de modifier votre sélection de plaques à mesure que votre laboratoire se développe, évolue ou adopte de nouveaux processus.
La gamme Thermo Scientific de bouchons, tapis de scellage, films de scellage et thermofilms de scellage offre des options fiables pour maintenir l’intégrité du contenu de vos plaques et vous permet de traiter et stocker vos échantillons en toute confiance.
Type de scellage | Caractéristiques principales | Options disponibles | ||
|---|---|---|---|---|
| Tapis de scellage
| Résistants aux produits chimiques Résistent aux basses températures jusqu’à -80 °C Protègent le contenu contre l’évaporation Empêchent la contamination
| Perçables Pré-percés Couleurs Stériles Adaptés aux puits ronds ou carrés Bouchons, barrettes ou tapis de scellage individuels
| ||
|
Thermofilms de scellage
| Scellage rapide et sécurisé Sûrs pour les échantillons thermosensibles Conçus pour des performances fiables grâce aux instruments Thermo Scientific ALPS
| Perçables Pelables Films aluminium ou transparents Feuilles ou rouleaux Adaptés à la PCR et qPCR Respirant | ||
Couvercles
| Encoches permettant une orientation rapide Les couvercles robotisés optimisent l’espace et facilitent la manipulation
| Hauteur du couvercle Configuration des coins Anneaux de condensation Barrière anti-évaporation Stérile
| ||
| Films adhésifs (feuilles)
| Large gamme de films adhésifs pour chaque dosage, y compris les applications perméables au gaz et stériles Efficaces pour tous les formats de microplaques L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression Plages de températures de -80 à 150 °C
| Type de matériau de scellage Stérile Sans DNase / Rnase Aluminium, blanc, noir ou transparent PCR et qPCR et thermofilms de scellage | ||
Destinés à un usage général en laboratoire.