Search
cDNA合成において正しい逆転写酵素(RT)を選択することは、高品質で、完全長のcDNAの高収量を得るのに重要です。私たちは様々な研究ニーズに対応したcDNA生成のために最適化された、スタンドアローン型のさまざまな逆転写酵素を提供しています。
| 通常使用のRNAテンプレートの評価RT | 幅広いRNAテンプレートの効果的&多目的RT | 困難なテンプレートを含む全てのRNAに最も効果的なRT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | |||
| 最適な反応温度 | 37℃ | 50°C | 50-55°C | ||
| スピード | 60 min | 50 min | 10 min | ||
| 感度 | 低 | 高 | 最大12.3 kb | ||
| cDNAの収量 | 低 | 高 | 優れている | ||
| cDNAの最大長 | 最長7 kb | 最長 12 kb | 最長20 kb | ||
| 反応抑制剤に対する抵抗性 | 乏しい | 良い | 良い | ||
| プロトコル | プロトコルをダウンロードする | プロトコルをダウンロードする | プロトコルをダウンロードする |