百慕達草 過敏原基本資料、症狀和治療
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
百慕達草擁有短型扁平葉和匍匐莖 (又稱走莖),匍匐莖在土地上和土地中穿梭生長,有助於生成濃密的草皮。1 此物種廣泛歸化熱帶和亞熱帶地區,在許多地區是外來入侵物種。2 這種快速生長且耐旱的多年生植物被視為世界上最多的農業和環境草類植物之一,也已入侵城市地區、道路、鐵道、農作地等地區。然而,百慕達草在許多國家也被當作牧草、草坪草皮和抗侵蝕地面的植被。2 百慕達草會散播大量的風傳花粉。它具有嚴重的致敏性,最重要的致敏草類之一。3 對百慕達草敏感的人通常會表現出過敏性鼻炎 (花粉熱) 的症狀,影響到鼻子、眼睛和咽喉。此外,草本花粉可能觸發氣喘或使氣喘症狀惡化。4 百慕達草的其他名稱包括狗牙草、巴哈馬草、沙發草,惡魔草和星星草。2
百慕達草被認為原產於非洲;然而,它幾乎已在世界各地扎根,例如亞洲、歐洲、加勒比海地區、太平洋島嶼、澳洲、南極洲和北美洲、中美洲以及南美洲。2,6
許多百慕達草過敏患者在接觸其他過敏原 (如木本、雜草或草本花粉) 時也會出現症狀,因此很難確定是哪種花粉引起症狀,尤其是花粉季節有重疊時。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。8 其他可能導致與百慕達草相關反應的呼吸道過敏原是其他草類,包括小麥,以及樹木和雜草的花粉。8
若您在食用新鮮水果或生的蔬菜後,感到口部或喉嚨癢,則您可能罹患口部過敏症候群 (OAS),有時稱為花粉食物過敏症候群 (PFAS)。此病症是由於您的免疫系統對不同過敏原中相似的蛋白質或成分產生反應所引起。很常見的情況是,罹患過敏性鼻炎 (即花粉熱) 的兒童有高達 25% 在食用水果或蔬菜時也會有 OAS。9 與百慕達草過敏導致 OAS 相關的常見植物性食物包括甜瓜、西瓜、柑橘類、香蕉、鳳梨、柿子、櫛瓜、番茄、榛果、花生等等。8
了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您可能會起反應的其他花粉和食物。該檢測結果還有助於醫護人員確定過敏原免疫療法是否可減輕您的症狀。8
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。8
nCyn d 1
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
過敏性鼻炎的控制方法包括避開相關過敏原、對症治療和過敏原免疫療法。9,11,12
百慕達草過敏症狀可能與其他許多花粉過敏症相似,可能包括:4,9
如果您對百慕達草過敏並患有氣喘,則草本花粉可能會觸發或加劇氣喘症狀,例如咳嗽和喘鳴。4.9
雖然症狀通常局限於咽喉、鼻部和眼睛,但一些對青草嚴重過敏的人在接觸其花粉後也可能發生蕁麻疹。5
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原敏感。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
從夏初到秋季是百慕達草的授粉高峰,但可能全年都在授粉。7
最危險反應的病例發生了接近於全身型過敏性反應的反應。5 此外,也曾有擦傷皮膚接觸到致敏性草類的病例發生全身型過敏性反應的報告。10