For Clinicians
Resources for Medical Professionals  
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
  Food  
  Seasonal  
  Indoor  
  Allergic Asthma  
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Find out 
Get detailed information on whole allergens and allergen components. 
Allergen Encyclopedia 
Ready to test a patient?
On-Demand Education 
巴西堅果
過敏原基本資料、症狀和治療
對木本堅果 (如巴西堅果) 過敏很常見,而且通常很嚴重。這類型的過敏通常在 2 歲時發展,且患者過敏的木本堅果種類可能會隨著年齡增長而增加。1 大約有 30% 木本堅果過敏患者對一種以上的堅果過敏。儘管花生實際上是豆科植物,但大約 20 至 30% 的花生過敏患者也會對一種或多種木本堅果過敏。2 事實上,花生和木本堅果總共佔已報告的食物相關過敏致死案例的 70 至 90%。木本堅果過敏症的罹病率因年齡、地區以及診斷定義而異,但其似乎影響 0.05 至 7.3% 的人口。遺憾的是,與其他食物過敏相比,這類過敏症隨著年齡增長而消失的機率很低,僅大約 10% 的過敏者此類過敏症會逐漸消失。1
下列九種堅果的過敏症在木本堅果過敏症中佔比較高:核桃、杏仁、開心果、腰果、美洲山胡桃、榛果、夏威夷豆、巴西堅果和松子。1 巴西堅果又名帕拉果 (Para nut),實際上是南美洲一種樹的可食用種子,這種樹能結出類似於椰子的硬殼果實,果實直徑約為 8 至 18 公分 (約 3 至 7 英吋)。這些果實重約 2.25 公斤 (5 磅),通常含有 12 到 24 粒種子(亦稱為巴西堅果),如柑橘類水果切面一樣排列。水果成熟後會掉落到地面,被人們拾獲。隨後,人們會將三面體的種子取出、晾乾、洗淨,並帶殼出售。3
巴西堅果富含蛋白質、膳食纖維、維生素 B1、銅和鎂。3 然而,相較於其他木本堅果,巴西堅果是硒的最佳來源,硒在調節免疫系統、調節甲狀腺,以及防止氧化壓力方面功能最佳。4 巴西堅果油已被用於洗髮精、肥皂、潤髮乳和護膚產品中,且這種堅果可生吃或汆燙後食用,最常見於混合的堅果食品中。1,3 在英國,對巴西堅果過敏的人數佔木本堅果過敏患者的 24 至 33%,但在美國,通報的數字卻低於 5%。1
在哪裡會接觸到巴西堅果?
巴西堅果可生吃或汆燙後食用,最常見於混合堅果食品中。1,3 此外,巴西堅果油已被用於洗髮精、肥皂、護髮乳和護膚產品中。3
下列食品可能含有木本堅果及其種子:7 烘焙食品、烘焙預拌粉、燒烤和義大利青醬、穀類食品、巧克力、果仁糖、餅乾、調味料、肉汁、調味咖啡、冷凍甜點、綜合堅果穀片、牛軋糖、杏仁雞、泰式炒河粉、辣椒杏香鱒魚以及榛果巧克力 (即巧克力與榛果混合)、杏仁糖膏 (即杏仁膏)、杏仁奶、堅果奶、木本堅果油、抹醬 (如乳酪抹醬和含有榛果的能多益 (Nutella) 等巧克力堅果抹醬)、素食菜餚、印度咖哩、亞洲菜、義大利麵、利口酒 (如杏仁香甜酒和榛果香甜酒)、天然調味料及萃取物 (如純杏仁精)、沙拉、什錦雜果和各種零食。
另請注意",天然調味料"和"植物性藥物"這兩個詞可能表示含有堅果或堅果調味料。5 亞洲餐廳在料理時經常會使用堅果和種子,因此特別容易發生問題,而且鍋具可能用於準備多餐,因此有交叉汙染的固有風險。8
可能含有木本堅果的非食品類物品包括:7 懶骨頭沙發、鳥飼料、化妝品、護髮產品、防曬用品、按摩油和寵物食品。
為您下一次就診做好準備。 
請填寫我們的症狀追蹤器
了解特異性 IgE 過敏檢測選項。
了解更多
我是否還對其他過敏原敏感?*
有些巴西堅果過敏者在吃其他看似無關的食物時,也可能出現症狀。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。最常與巴西堅果發生交叉反應的食物為植物性食物,例如木本堅果、水果、大豆、蔬菜和豆科植物。7
如果您在食用巴西堅果或其他相關的新鮮水果、生菜或木本堅果後,出現口部或耳朵搔癢、喉嚨發癢,口部有蕁麻疹,或唇部、口部、舌頭或咽喉腫脹,您可能患有花粉食物過敏症候群 (PFAS),亦稱為口部過敏症候群 (OAS)。此病症是由於您的免疫系統對食物和花粉中相似的蛋白質或成分產生反應所引起。6 這很常見,有研究指出罹患過敏性鼻炎 (即花粉熱) 的兒童有高達 25% 也有 PFAS。9 食用巴西堅果後可能引起 OAS 的常見花粉過敏包括樹木 (例如樺樹)、草類和雜草的花粉。7
我是否需要避開所有形式的巴西堅果?
巴西堅果由不同類型的蛋白質組成,這些蛋白質的特徵各不相同,引發症狀的危險等級也各不相同。因為高溫會分解致敏蛋白質,如果巴西堅果已完全加熱 (煮熟/烤過),有些人或許能夠耐受。有一類病患則應完全避免巴西堅果,因其致敏蛋白質在加熱時是穩定的,食用可能會導致嚴重事件,亦稱為全身型過敏性反應。您的具體風險狀況取決於您對巴西堅果中的哪種蛋白質過敏。7
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
我該如何控制自己的過敏症?
由於意外攝入木本堅果還有各種堅果發生交叉汙染相當常見,因此去除飲食中所有木本堅果可簡化過敏控制。但是,為了更確定您應避免食用所有木本堅果還是只需藥避免造成您過敏的堅果,請諮詢醫護人員。1 他們也可能向您推薦包括以下內容的計畫。10-13
  • 請仔細閱讀食品和非食品的成分標示且"可能包含"建議事項列表,以及避免所有含有任何形式過敏原的食物和產品。請注意,這些清單和列表可能不會出現在產品包裝的同一側,而且製造商經常更換原料。如果您無法取得成分表,避免食用該品項是最安全的做法。
  • 請使用兩組烹調用具和食器,其中一組專門讓過敏者使用,以避免烹調時交叉汙染。每次使用餐具及器皿後,用熱肥皂水徹底清洗。
  • 請制定一份行動計畫,詳列在您不慎攝入過敏原後,您和他人須採取的步驟,以防萬一。將這份計畫列印出來並隨身攜帶。
  • 與餐廳主廚討論您的過敏問題,只點簡單處理過且不含任何形式過敏原的食物。避免食用甜點,因其通常含有或接觸過食物過敏原。
  • 提前制定旅行計畫,確保控制好您的食物過敏症,並備好緊急藥品。
  • 佩戴標明您的過敏原的醫療 ID 手環。
  • 隨時隨身攜帶相關的建議藥品或緊急藥品。
  • 教導食物過敏的兒童應該避開哪些食物。與照護人員和學校工作人員保持聯繫,以消除或減少接觸過敏原的機會,並確保他們了解何時以及如何使用藥物緩解症狀。
醫護人員可能會指示您服用以下其中一種藥物:
  • 當出現急性嚴重事件 (即全身型過敏性反應) 的徵象時,使用腎上腺素自動注射器 (見下文)。確保您的家人知道在發生緊急情況時如何給藥。
  • 補充抗組織胺可能有助於緩解輕微症狀 (如搔癢),但無法阻止過敏反應的進展。
  • 支氣管擴張劑 (albuterol) 是用於呼吸道症狀的補充療法,尤其適用於有支氣管痙攣或氣喘病史的患者。
如果您身邊的人出現過敏反應並且表現出休克徵象,請快速採取行動。檢查是否出現:皮膚蒼白、冰涼和濕冷;脈搏微弱、快速;呼吸困難;意識模糊;喪失意識。立即採取以下措施:
  • 致電當地緊急服務部門。
  • 確保讓患者躺下,並將雙腿抬高。
  • 立即給予腎上腺素藥物,緩解任何明顯的全身型過敏性反應症狀。
  • 檢查過敏患者的脈搏和呼吸,必要時執行心肺復甦術 (CPR) 或其他急救措施。
尋找更多過敏相關資訊和控制秘訣?
請造訪<與過敏共存>一節
常見症狀
木本堅果過敏症狀通常是在攝入數分鐘內出現蕁麻疹到全身型過敏性反應 (一種可能危及生命的反應,導致呼吸困難並使人體陷入休克) 不等的症狀。2,5 事實上,木本堅果過敏佔全身型過敏性反應的 18 至 40%。此嚴重過敏特別容易造成問題,因為許多人無法辨識木本堅果。在一項研究中,僅半數的木本堅果過敏參與者能正確識別造成自己過敏的所有形式的堅果。1
木本堅果過敏症狀包括:5
  • 腹部疼痛、絞痛、噁心和嘔吐
  • 腹瀉
  • 吞嚥困難
  • 口腔、咽喉、眼睛、皮膚或其他部位發癢
  • 鼻塞、流鼻涕
  • 呼吸急促
  • 全身型過敏性反應,是可能危及生命的事件
木本堅果的過敏反應也可能來自對樺樹花粉的交叉反應,以口部過敏症候群 (OAS),即花粉食物症候群 (PFS) 和花粉食物過敏症候群 (PFAS) 的形式呈現。2,6
OAS 症狀包括:6
  • 口部發癢和出現蕁麻疹
  • 喉嚨發癢
  • 嘴唇、口部、舌頭和咽喉腫脹
  • 耳部發癢
我要如何知道自己是否患有過敏?*
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原過敏。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
是否會有嚴重事件的風險?
了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您可能會起反應的其他花粉和食物。7
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。7
rBer e 1
  • 出現嚴重反應或全身型過敏性反應的風險通常較高。
  • 對熱和消化穩定;煮熟、烤熟和生的巴西堅果都可能引起症狀。
rBet v 2 (Profilin)
  • 通常伴隨輕微的局部症狀,多為 OAS。
  • 可能會因與以下過敏原產生交叉反應而引發症狀:花粉 (例如樺樹、赤楊樹、榛樹、橡樹、角樹、山毛櫸)、草本花粉、生的植物性食物 (例如番茄、甜瓜、柑橘類水果、香蕉、鳳梨、柿子、櫛瓜、番茄) 等。
  • 對熱與消化敏感;也許可以耐受煮熟或烤熟的巴西堅果。
MUXF3 (CCD)
  • 若成分檢測只有巴西堅果的特異性 IgE 及 MUXF3 CCD (交叉反應性碳水化合物決定因子) 呈陽性,表示引起症狀的原因可能不是巴西堅果。
請注意,應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。應由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
  1. Weinberger T, Sicherer S. Current perspectives on tree nut allergy: a review.J Asthma Allergy.2018 Mar 26;11:41-51. doi: 10.2147/JAA.S141636.PMID: 29618933; PMCID: PMC5875412.Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5875412/pdf/jaa-11-041.pdf.
  2. McWilliam V, Koplin J, Lodge C, Tang M, Dharmage S, Allen K. The Prevalence of Tree Nut Allergy: A Systematic Review.Curr Allergy Asthma Rep.2015 Sep;15(9):54. doi: 10.1007/s11882-015-0555-8.PMID: 26233427.
  3. Encyclopedia Britannica [Internet].Chicago: Encyclopedia Britannica Inc.; 2016 Jul 26.Available from: https://www.britannica.com/print/article/78309.
  4. Kluczkovski AM, Scussel VM.Brazil nut allergy: A review.African Journal of Pharmacy and Pharmacology.2015;9(26):633 44. Available from: https://pdfs.semanticscholar.org/4944/fea5cf57f6282b74d5e606082584cf13ac5e.pdf.
  5. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet].Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014.Available from: https://acaai.org/allergies/types/food-allergies/types-food-allergy/tree-nut-allergy.
  6. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet].Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014.Available from: https://acaai.org/allergies/types/food-allergies/types-food-allergy/oral-allergy-syndrome.
  7. EAACI, et al.Molecular allergology user's guide.Pediatric Allergy Immunol.2016 May;27 Suppl 23:1-250. do: 10.1111/pai.12563.PMID: 27288833.(245-254 p.) Available from: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  8. Lomas JM, Järvinen KM.Managing nut-induced anaphylaxis: challenges and solutions.J Asthma Allergy.2015 Oct 29;8:115-23. doi: 10.2147/JAA.S89121.PMID: 26604803; PMCID: PMC4631427.Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4631427/pdf/jaa-8-115.pdf.
  9. Roberts, G., Xatzipsalti, M., Borrego, L., Custovic, A., Halken, S., Hellings, P., Papadopoulos, N., Rotiroti, G., Scadding, G., Timmermans, F., Valovirta, E. Paediatric rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology.Allergy.2013 Sep;68(9):1102-16.
  10. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet].Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014.Available from: https://acaai.org/allergies/types-allergies/food-allergy/food-allergy-avoidance.
  11. Harvard Health Publishing [Internet].Boston, MA: Harvard Medical School; 2020.Available from: https://www.health.harvard.edu/healthbeat/6-tips-for-managing-food-allergies.
  12. Mayo Clinic [Internet].Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2019 Sep 14.Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anaphylaxis/symptoms-causes/syc-20351468.
  13. Wright BL, Walkner M, Vickery BP, Gupta RS.Clinical Management of Food Allergy.Pediatr Clin North Am. 2015 Dec;62(6):1409-24. doi: 10.1016/j.pcl.2015.07.012.Epub 2015 Sep 7.PMID: 26456440; PMCID: PMC4960977.