肯塔基藍草 過敏原基本資料、症狀和治療
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
肯塔基藍草最適合生長於涼爽、潮濕的氣候,但並非原產於肯塔基州或美國。1 而是源於歐洲、亞洲,可能還有北非的一些國家,並已被引入許多國家和大陸。2 這種草生長於涼爽季節,並且形成草蓆般的草有柔軟的藍綠色葉子,生長高度為 30 至 100 公分 (12 到 40 英寸)。2,3 肯塔基藍草有幾個為人所知的名字,例如鳥草 (bird grass)、英格蘭草 (English grass)、綠草 (green grass)、六月草 (June grass)、普通草地草 (common meadow-grass) 和平滑莖藍草 (smoothstalk bluegrass);肯塔基藍草是一種多年生禾草,可在海岸、牧場和耕地 (農田)、路邊、森林邊緣和沼澤發現。2 雖然被視為牧場草和草皮草 (特別是用於高爾夫球場),但肯塔基藍草具有嚴重致敏性,從春季到秋季會散發大量的風媒花粉,導致嚴重的花粉症 (花粉熱)。2,4,5
肯塔基藍草已被引進種植於南美洲、北美洲、非洲、南極洲、澳洲、紐西蘭、太平洋和大西洋島嶼的部分地區。然而,它原產於歐洲、亞洲,可能還有北非的一些國家。2
許多肯塔基藍草過敏患者在接觸其他過敏原 (如木本、雜草或草本花粉) 時也會出現症狀,因此很難確定是哪種花粉引起症狀,尤其是花粉季節有重疊時。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。8 其他可能導致與肯塔基藍草相關反應的呼吸道過敏原是其他草類,包括小麥,以及樹木和雜草的花粉。8
如果您在食用新鮮水果或生的蔬菜後,感到嘴巴癢或喉嚨癢,則您可能罹患口部過敏症候群 (OAS),有時稱為花粉食物過敏症候群 (PFAS)。 此病症是由於您的免疫系統對不同過敏原中相似的蛋白質或成分產生過敏反應所引起。很常見的情況是,罹患過敏性鼻炎 (即花粉熱) 的兒童有高達 25% 在食用水果或蔬菜時也會有 OAS。9 與肯塔基藍草過敏導致 OAS 相關的常見植物性食物包括甜瓜、西瓜、柑橘類、香蕉、鳳梨、柿子、櫛瓜、番茄、榛果、花生等等。8
了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您可能會起反應的其他花粉和食物。該檢測結果還有助於醫護人員確定過敏原免疫療法是否可減輕您的症狀。8
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。8
rPhl p 1, rPhl 5b
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
過敏性鼻炎的控制方法包括避開相關過敏原、對症治療和過敏原免疫療法。9,11,12
肯塔基藍草過敏症狀可能與許多其他花粉過敏相似,可能包括:6,9
如果您對肯塔基藍草過敏並患有氣喘,則草本花粉可能會觸發或加劇氣喘症狀,例如咳嗽和喘鳴。6.9
雖然症狀通常局限於咽喉、鼻部和眼睛,但一些對青草嚴重過敏的人在接觸其花粉後也可能發生蕁麻疹。7
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原敏感。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
肯塔基藍草自春季至秋季會釋放大量的風媒花粉。4,7
最危險反應的病例發生了接近於全身型過敏性反應的反應。5 此外,也曾有擦傷皮膚接觸到致敏性草類的病例發生全身型過敏性反應的報告。10