產黃青黴菌 過敏原基本資料、症狀和治療
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
青黴菌屬是三種最常見的室內空氣傳播真菌之一 (與麴菌屬和枝孢菌屬屬並列)。1,2 這三種黴菌以及互生鏈隔孢菌是最可能引起過敏症狀的菌種,過敏症狀通常發生在過敏者吸入黴菌孢子後。3,4 然而,也許大家最熟悉的是產黃青黴菌,它通常呈現藍綠色,在室內和室外都可以看到。2
產黃青黴菌是水污染環境中最常見的六種菌種之一,也是青黴素等抗生素的來源。1,5 產黃青黴菌與氣喘密切相關,是眾所周知的過敏原和病原體 (即引起疾病的物質),尤其是對於既有疾病使免疫系統弱化的人,產黃青黴菌會引發各種感染。5 全年空氣中都可以偵測到青黴菌屬的孢子,但這些孢子也會呈現季節性波動。例如在英國,孢子濃度在秋天達到高峰,白天的幾個小時達到最高濃度。6
產黃青黴菌廣泛存在於溫帶和亞熱帶地區,且幾乎存在於具有有機物質的任何地方。4,5 可在戶外各種媒介中 (如土壤、腐爛的植物殘骸、堆肥、穀物和腐爛的水果) 找到青黴菌。4 然而,黴菌透過孢子繁殖,孢子可透過空氣、水和昆蟲傳輸。7,11 因此,即使真菌源於室外,也可以透過多種方式進入您家中,包括玄關、窗戶、通風口以及暖氣和空調系統。此外,還可以透過衣服、鞋子和寵物帶入室內。12 因此,室內也可發現青黴菌,通常生長於石膏板、木製品、塗漆材料、壁紙、地毯、漆、織物、灰塵和各種其他家用物品的表面。13,14 而且,有時會生長在皮革製品 (如鞋子、夾克、皮帶和沙發) 等產品上。產黃青黴菌也可在水果和蔬菜、穀粒、醃製肉類、人造奶油、乳酪和其他乳製品等食品上生長出來。5
有些產黃青黴菌過敏者接觸到其他類型的黴菌時也可能會出現症狀。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。2
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
如果您對黴菌過敏,您的醫護人員可能會向您推薦包括以下內容的計畫。3,7,16,17
您的醫護人員可能會指導您服用以下其中一種藥物來緩解您的過敏症狀:
黴菌過敏症狀從輕度到重度不等,因人而異。3 反應可能在暴露後立即發生,也可能會延遲發生。這些症狀在仲夏至初秋最常見,但由於黴菌在室內和室外都會生長,過敏反應全年都可能發生。7
通常包括以下一種或多種症狀:3,8
黴菌過敏也是引發過敏性鼻炎 (又稱花粉熱) 等上下呼吸道疾病的主要危險因子。4,9 此外,對青黴菌的其他反應可能包括過敏性肺炎 (也稱為外源性過敏性肺泡炎),可能導致慢性疾病伴隨不可逆的肺部損傷。9
一小部分對吸入黴菌過敏的氣喘患者在食用或飲用任何含有酵母或黴菌的食品時,也會引發過敏性蕁麻疹 (又稱蕁麻疹)。10 黴菌除了引起過敏反應外,還可能導致感染和中毒反應。1
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原過敏。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
醫學文獻中沒有可靠的報告可以證明室內黴菌暴露是導致全身型過敏性反應的原因。15 然而,接觸和對真菌過敏原敏感可能促進過敏性疾病 (如過敏性鼻炎和氣喘) 的發生和惡化。2