  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD28 Antibodies
          Exalpha
          CD28 Monoclonal Antibody (B-23), FITC
          View all (153) CD28 antibodies
          Tech Support
          Cite CD28 Monoclonal Antibody (B-23), FITC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          CD28 Monoclonal Antibody (B-23), FITC
          Product Details
          0282-100TESTS
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          10 µL/1x10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          B-23
          Immunogen
          CD28 was derived from the hybridization of mouse Sp2/O-Ag14 myeloma cells with spleen cells of BALB/c mice immunized with the HPB-ALL T-cell line.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with 50% glycerol
          Contains
          0.01% thimerosal
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Flow Cytometry PBMC: Add 10 µL of MAB/10^6 PBMC in 100 µL PBS. Mix gently and incubate for 15 minutes at 2 to 8C. Wash twice with PBS and analyze or fix with 0.5% v/v of paraformaldehyde in PBS and analyze.
          Flow Cytometry Whole Blood: Add10 µL of MAB/100 µL of whole blood. Mix gently and incubate for 15 minutes at room temperature 20C. Lyse the whole blood. Wash once with PBS and analyze or fix with 0.5% v/v of paraformaldehyde in PBS and analyze. See instrument manufacturer instructions for Lysed Whole Blood and Immunofluorescence analysis with a flow cytometer or microscope.
          Target Information
          CD28 antigen is a 44 kDa disulfide linked homodimeric T cell specific surface glycoprotein. CD28 is a cell adhesion molecule of the immunoglobulin superfamily which is constitutively expressed on most peripheral blood T lymphocytes. Moreover, CD28 is the critical T cell costimulatory receptor that provides the cell the important second activation signal by binding CD80 and CD86 which are expressed by antigen presenting cells. In addition to its co-stimulation role, CD28 functions by preventing T cells from entering an anergic-hyporesponsive state or from undergoing premature apoptotic cell death. In murine peripheral lymphoid organs and in the blood, all CD4+ and CD8+ T cells express CD28. In the thymus, CD28 expression is highest on immature CD3-, CD8+ and CD4+8+ cells, and on CD4-8- cells that express alpha/beta and gamma/delta TCR. The level of CD28 on mature CD4+ and CD8+ alpha/beta TCR+ thymocytes is two- to fourfold lower than on the immature cells. Diseases associated with CD28 dysfunction include mycosis fungiodes and Sezary's Disease.
          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD28; MGC138290; sCD28; soluble CD28; T-cell-specific homodimer surface protein precursor; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; T44; TP44; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD28; IMD123; Tp44
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10747
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 940
          View more View less
          Function(s)
          protein binding coreceptor activity protein kinase binding identical protein binding
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production immune system process positive regulation of inflammatory response to antigenic stimulus transcription from RNA polymerase II promoter immune response humoral immune response cell surface receptor signaling pathway positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression T cell costimulation positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-4 production CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation T cell activation regulation of T cell proliferation negative regulation of apoptotic process protein kinase B signaling negative thymic T cell selection regulatory T cell differentiation positive regulation of viral genome replication regulation of regulatory T cell differentiation positive regulation of translation positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgG isotypes T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell activation positive regulation of protein kinase B signaling apoptotic signaling pathway positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline