  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-ABC Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          HLA-ABC Monoclonal Antibody (W6/32), Biotin, eBioscience™
          8 Published Figures
          16 References
          View all (63) HLA-ABC antibodies
          Tech Support
          Cite HLA-ABC Monoclonal Antibody (W6/32), Biotin, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Published Figures (8)
          HLA-ABC Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          HLA-ABC Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 8
          HLA-ABC Antibody (13-9983-80) in Flow
          Molecular therapy. Methods & clinical development 2020 - Figure 1 Validation and in vivo selection of Functional Transduction AAV2 Lib2048 library. (A) In vivo comparison of physical and functional transduction of AAV2, AAV-NP59, and AAV2.V59 capsids in the xenograft liver model. Each AAV variant was used to package two unique barcoded ssAAV-LSP1-GFP-BCWPRE-BGHpA cassettes, and an equimolar mix of all three variants was used. NGS reads mapped to each capsid in hu... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          HLA-ABC Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-ABC Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-ABC Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-ABC Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-ABC Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-ABC Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-ABC Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-ABC Antibody in Neutralization (Neu)
          Product Details
          13-9983-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          -
          View 2 publications 2 publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Flow Cytometry (Flow)
          0.125 µg/test
          View 11 publications 11 publications
          ELISA (ELISA)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Neutralization (Neu)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Published species
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Recommended Isotype Control
          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), Biotin, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          W6/32
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 786
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_467020
          Product Specific Information
          Description: The W6/32 monoclonal antibody reacts with the human major histocompatibility complex (MHC) class I, HLA-A, B, C. MHC class I antigens associated with beta 2-microglobulin are expressed by all human nucleated cells and are central in cell-mediated immune response and tumor surveillance. W6/32 mAb recognizes a non-polymorphic epitope shared among products of the HLA-A, B, and C loci and immunoprecipitates both 43 kDa and 11-12 kDa chains. Crossreactivity is also seen in baboon, rhesus and cynomolgus monkey.
          Applications Reported: This W6/32 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This W6/32 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          HLA-class I major histocompatibility (MHC) antigens are intrinsic membrane glycoproteins expressed on nucleated cells and noncovalently associated with an invariant beta2 microglobulin. They carry foreign determinants important for immune recognition by cytotoxic T cells, thus important for anti-viral and anti-tumor defense. Human HLA-class I antigens are represented by HLA-A, HLA-B and HLA-C molecules.
          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline