  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD34 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD34 Monoclonal Antibody (4H11), eBioscience™
          73 Published Figures
          59 References
          View all (147) CD34 antibodies
          Tech Support
          Cite CD34 Monoclonal Antibody (4H11), eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (73)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 74
          CD34 Antibody (14-0349-95) in Flow
          Staining of TF-1 cell line with 0.25 µg of Mouse IgG1 K Isotype Control Purified (Product # 14-4714-82) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Human CD34 Purified (filled histogram) followed by F (ab')2 Anti-Mouse IgG PE (Product # 12-4012). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          14-0349-95
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-Dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.5 µg/test
          View 55 publications 55 publications
          Neutralization (Neu)
          Assay-Dependent
          -
          Functional Assay (Functional)
          Assay-Dependent
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications
          Published species
          Horse, Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          4H11
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 mg
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2864867
          Product Specific Information
          Description: The 4H11 monoclonal antibody reacts with human CD34, also known as mucosialin. CD34 belongs to a protein family which also includes endoglycan and podocalyxin. Members of this family are single pass transmembrane proteins with a heavily glycosylated extracellular and N-terminal mucin domain. CD34 was first identified as an antigen expressed on hematopoietic progenitors, and has since been extensively used as a marker to isolate cells capable of hematopoietic cell engraftment. In spite of this, the function of CD34 remains unresolved. In addition to expression on hematopoietic progenitors, CD34 is expressed on some populations of mesenchymal stem cells, tumor cell lines, and by vascular endothelia in the adult. Epitopes of CD34 have been assigned to three classes (class I, II or III) based on their differential sensitivity to enzymatic cleavage by neuraminidase, chymopapain, or O-glycoprotease. According to this analysis, the 4H11 antibody belongs to class III, indicating that it reacts with a protein epitope.
          Applications Reported: This 4H11 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, and immunoblotting (WB). The 4H11 monoclonal antibody can also be used to inhibit proliferation and induce apoptosis in CD34+ cell lines including MOLM-9, JURL-MK1 and HEL.
          Applications Tested: This 4H11 antibody has been tested by flow cytometric analysis of TF-1 cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          CD34 is a highly glycosylated monomeric with a molecular weight range of 111-115 kDa surface protein that is present on many stem cell populations. CD34 is a stem cell marker although its expression on human hematopoietic stem cells is reversible. CD34 may serve as a surface receptor that undergoes receptor-mediated endocytosis and regulates adhesion, differentiation and proliferation of hematopoietic stem cells and other progenitors. CD34 expression is likely to represent a specific state of hematopoietic development that may have altered adhering properties with expanding and differentiating capabilities in both in vitro and in vivo conditions. CD34 is possibly an adhesion molecule with a putative role for mediating the attachment of stem cells to the bone marrow extracellular matrix or directly to stromal cells. Further, CD34 could act as a scaffold for the attachment of lineage specific glycans, allowing stem cells to bind to lectins expressed by stromal cells or other marrow components. CD34 is thought to have a role in presenting carbohydrate ligands to selectins. The intracellular chain of the CD34 antigen is a site of phosphorylation by activated protein kinase C suggesting a putative role in signal transduction. Diseases associated with CD34 dysfunction include dermatofibrosarcoma and neurofibroma.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline