  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MFN2 Antibodies
          Rockland
          Mitofusin 2 Monoclonal Antibody (S153-5), PE
          View all (53) MFN2 antibodies
          Tech Support
          Cite Mitofusin 2 Monoclonal Antibody (S153-5), PE
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Mitofusin 2 Monoclonal Antibody (S153-5), PE
          Product Details
          200-308-W71
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          S153-5
          Immunogen
          Anti-Mitofusin 2 Antibody was produced by repeated immunization of mice with a fusion protein containing amino acids 370-600 of mouse Mitofusin 2.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • FITC
          • HRP
          • PerCP 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with 50% glycerol
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          This gene encodes a mitochondrial membrane protein that participates in mitochondrial fusion and contributes to the maintenance and operation of the mitochondrial network. This protein is involved in the regulation of vascular smooth muscle cell proliferation, and it may play a role in the pathophysiology of obesity. Mutations in this gene cause Charcot-Marie-Tooth disease type 2A2, and hereditary motor and sensory neuropathy VI, which are both disorders of the peripheral nervous system. Defects in this gene have also been associated with early-onset stroke. Two transcript variants encoding the same protein have been identified.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CPRP 1; HSG protein; hypertension related protein 1; hypertension-related protein; Hypertension-related protein 1; MFN 2; Mitochondrial assembly regulatory factor; mitochondrial transmembrane GTPase FZO1A; Mitofusin-2; Mitofusin2; Transmembrane GTPase MFN2
          View more View less
          Gene Aliases: D630023P19Rik; Fzo; HSG; Kiaa0214; Marf; Mfn2
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q80U63
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 170731, (Rat) 64476
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity protein binding GTP binding hydrolase activity ubiquitin protein ligase binding GTPase binding
          Process(es)
          blastocyst formation protein targeting to mitochondrion autophagy apoptotic process response to unfolded protein mitochondrial membrane organization multicellular organism development mitochondrial fusion protein localization to pre-autophagosomal structure negative regulation of Ras protein signal transduction camera-type eye morphogenesis negative regulation of smooth muscle cell proliferation mitochondrion localization cell cycle arrest metabolic process negative regulation of cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline