  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MFN2 Antibodies
          Rockland
          Mitofusin 2 Monoclonal Antibody (S153-5), FITC
          View all (53) MFN2 antibodies
          Tech Support
          Cite Mitofusin 2 Monoclonal Antibody (S153-5), FITC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Mitofusin 2 Monoclonal Antibody (S153-5), FITC
          Product Details
          200-302-W71
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          S153-5
          Immunogen
          Anti-Mitofusin 2 Antibody was produced by repeated immunization of mice with a fusion protein containing amino acids 370-600 of mouse Mitofusin 2.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • HRP
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with 50% glycerol
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          This gene encodes a mitochondrial membrane protein that participates in mitochondrial fusion and contributes to the maintenance and operation of the mitochondrial network. This protein is involved in the regulation of vascular smooth muscle cell proliferation, and it may play a role in the pathophysiology of obesity. Mutations in this gene cause Charcot-Marie-Tooth disease type 2A2, and hereditary motor and sensory neuropathy VI, which are both disorders of the peripheral nervous system. Defects in this gene have also been associated with early-onset stroke. Two transcript variants encoding the same protein have been identified.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CPRP 1; HSG protein; hypertension related protein 1; hypertension-related protein; Hypertension-related protein 1; MFN 2; Mitochondrial assembly regulatory factor; mitochondrial transmembrane GTPase FZO1A; Mitofusin-2; Mitofusin2; Transmembrane GTPase MFN2
          View more View less
          Gene Aliases: D630023P19Rik; Fzo; HSG; Kiaa0214; Marf; Mfn2
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q80U63
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 170731, (Rat) 64476
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity protein binding GTP binding hydrolase activity ubiquitin protein ligase binding GTPase binding
          Process(es)
          blastocyst formation protein targeting to mitochondrion autophagy apoptotic process response to unfolded protein mitochondrial membrane organization multicellular organism development mitochondrial fusion protein localization to pre-autophagosomal structure negative regulation of Ras protein signal transduction camera-type eye morphogenesis negative regulation of smooth muscle cell proliferation mitochondrion localization cell cycle arrest metabolic process negative regulation of cell proliferation
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline