  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NLGN3 Antibodies
          Rockland
          Neuroligin 3 Monoclonal Antibody (S110-29), PerCP
          View all (31) NLGN3 antibodies
          Tech Support
          Cite Neuroligin 3 Monoclonal Antibody (S110-29), PerCP
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Neuroligin 3 Monoclonal Antibody (S110-29), PerCP
          Product Details
          200-365-W83
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          S110-29
          Immunogen
          Anti-Neuroligin 3 Antibody was produced by repeated immunization of mice with a fusion protein containing amino acids 730-848 of rat Neuroligin-3.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PerCP PerCP PerCP
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • FITC
          • HRP
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          482/675 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with 50% glycerol
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          This gene encodes a member of a family of neuronal cell surface proteins. Members of this family may act as splice site-specific ligands for beta-neurexins and may be involved in the formation and remodeling of central nervous system synapses. Mutations in this gene may be associated with autism and Asperger syndrome. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ASPGX1; AUTSX1; Gliotactin homolog; neuroligin 3 protein; Neuroligin-3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: A230085M13Rik; HNL3; KIAA1480; NL3; NLGN3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NZ94, (Mouse) Q8BYM5, (Rat) Q62889
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 54413, (Mouse) 245537, (Rat) 171297
          View more View less
          Function(s)
          protein binding signaling receptor activity neurexin family protein binding cell adhesion molecule binding scaffold protein binding receptor activity carboxylic ester hydrolase activity cell adhesion molecule
          Process(es)
          regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process receptor-mediated endocytosis cell adhesion neuron cell-cell adhesion chemical synaptic transmission synapse assembly learning adult behavior social behavior synaptic vesicle endocytosis axon extension modulation of synaptic transmission synapse organization positive regulation of synapse assembly positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic rhythmic synaptic transmission inhibitory postsynaptic potential vocalization behavior postsynaptic membrane assembly presynaptic membrane assembly presynapse assembly positive regulation of glutamate receptor signaling pathway positive regulation of excitatory postsynaptic potential visual learning oligodendrocyte differentiation regulation of synaptic transmission, glutamatergic excitatory postsynaptic potential positive regulation of dendritic spine development regulation of dendritic spine morphogenesis positive regulation of inhibitory postsynaptic potential regulation of long-term synaptic potentiation positive regulation of protein localization to synapse regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity regulation of terminal button organization positive regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline