  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD11b Antibodies
          NeoBiotechnologies
          CD11b/MAC-1 Monoclonal Antibody (ITGAM, 3340)
          View all (219) CD11b antibodies
          Tech Support
          Cite CD11b/MAC-1 Monoclonal Antibody (ITGAM, 3340)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          CD11b/MAC-1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11b/MAC-1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          CD11b/MAC-1 Antibody (3684-MSM10-P0) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human tonsil using CD11b, MAC-1 Monoclonal Antibody (Product # 3684-MSM10-P1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD11b/MAC-1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD11b/MAC-1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD11b/MAC-1 Antibody in Western Blot (WB)
          CD11b/MAC-1 Antibody in Peptide array (ARRAY)
          CD11b/MAC-1 Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          CD11b/MAC-1 Monoclonal Antibody (ITGAM, 3340)
          Product Details
          3684-MSM10-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1-2 µg/mL
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ITGAM, 3340
          Immunogen
          Recombinant fragment (around aa941-1074) of human ITGAM protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.
          Target Information
          CD11b (integrin alpha-M, ITGAM, integrin alpha-X, ITGAX) is a 165 kDa adhesion molecule that associates non-covalently with integrin beta-2 (CD18). The CD11b/CD18 heterodimeric complex is also known as integrin alpha-M beta-2, Mac-1, and CR3 (complement receptor 3). CD11b is expressed on the surface of monocytes/macrophages, granulocytes, activated lymphocytes, a subset of NK cells, a subset of dendritic cells, and microglia in the brain. CD11b/CD18 functions as the receptor for ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-4 (CD242), CD14, CD50, CD23, heparin, iC3b, fibrinogen, and Factor X -these adhesions are critical for cell-cell and cell-matrix interactions. CD11b is expressed on 8% of spleen cells, 44% of bone marrow cells, and less than 1% of thymocytes, and is commonly used as a microglial marker in nervous tissue. The expression of CD11b increases during monocyte maturation and expression levels vary on tissue macrophages. Further, peritoneal macrophages are reported to express higher levels of CD11b than splenic macrophages. Diseases associated with CD11b dysfunction include systemic lupus erythematosus 6 and ITGAM-related susceptibility to systemic lupus erythematosus.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: antigen CD11b (p170); CD11 antigen-like family member B; CD11b; Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha; complement component 3 receptor 3 subunit; CR-3 alpha chain; glycoprotein Mac-1; Integrin alpha-M; integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit); leukocyte adhesion glycoprotein precursor; Leukocyte adhesion receptor MO1; Mac-1 alpha (Mac1A); macrophage antigen alpha polypeptide; macrophage-1 antigen alpha subunit; MGC117044; Neutrophil adherence receptor; neutrophil adherence receptor alpha-M subunit; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD11B; CR3A; ITGAM; MAC-1; MAC1A; MO1A; SLEB6
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q4VAK1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3684
          View more View less
          Function(s)
          beta-amyloid binding complement component C3b binding integrin binding protein binding heat shock protein binding signaling receptor activity cargo receptor activity macromolecular complex binding metal ion binding
          Process(es)
          microglial cell activation immune system process complement receptor mediated signaling pathway response to ischemia receptor-mediated endocytosis phagocytosis, engulfment cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway response to mechanical stimulus positive regulation of metabolic process ectodermal cell differentiation forebrain development response to estradiol positive regulation of superoxide anion generation heterotypic cell-cell adhesion positive regulation of neutrophil degranulation innate immune response negative regulation of dopamine metabolic process positive regulation of protein targeting to membrane beta-amyloid clearance cell-cell adhesion cell-cell adhesion via plasma-membrane adhesion molecules response to Gram-positive bacterium complement-mediated synapse pruning vertebrate eye-specific patterning positive regulation of microglial cell mediated cytotoxicity response to curcumin
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline