  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Ki-67 Antibodies
          Invitrogen
          Ki-67 Monoclonal Antibody (SolA15), Brilliant Violet™ 480, eBioscience™
          View all (155) Ki-67 antibodies
          Tech Support
          Cite Ki-67 Monoclonal Antibody (SolA15), Brilliant Violet™ 480, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Ki-67 Antibody (414-5698-80) in Flow
          C57BL/6 mouse splenocytes were unstimulated (left) or stimulated for 48 hours with CD3e Monoclonal Antibody, Functional Grade (Product # 16-0031-85) (right). Cells were then surface-stained with CD45R (B220) Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0452-82) and stained intracellularly, using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol, with 1.0 µg of Ki-67 Monoclonal Antibody, Brilliant Violet 480. Viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD™ Fixable Blue ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          414-5698-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1.0 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Dog, Cynomolgus monkey, Human, Mouse, Non-human primate, Rat
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Brilliant Violet™ 480, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          SolA15
          Conjugate
          Brilliant Violet™ 480 Brilliant Violet™ 480 Brilliant Violet™ 480
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 514 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 750
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 570
          • eFluor 615
          • eFluor 660
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          437/478 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2925645
          Product Specific Information
          Description
          The monoclonal antibody SolA15 recognizes mouse and rat Ki-67, a 300 kDa nuclear protein. Ki-67 is present during all active phases of the cell cycle (G1, S, G2, and mitosis), but is absent from resting cells (G0). Ki-67 is detected within the nucleus during interphase but redistributes to the chromosomes during mitosis. Ki-67 is used as a marker for determining the growth fraction of a given population of cells. In studies of tumor cells, the "Ki-67 labeling index" refers to the number of Ki-67 positive cells within the population and this is used to predict outcome of particular cancer types. Ki-67 has been shown to interact with the DNA-bound protein chromobox protein homolog 3 (CBX3) (heterochromatin). The SolA15 antibody also recognizes human, non-human primate and canine Ki-67.
          Applications Tested
          This SolA15 antibody has been tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of mouse splenocytes using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Please refer to "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry, Protocol B: One step protocol for intracellular (nuclear) proteins" located at Flow Protocols. This may be used at less than or equal to 1.0 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Blocking Buffers
          When using two or more Super Bright, Brilliant Violet™, Brilliant Ultra Violet™, or other polymer dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) or Brilliant Stain Buffer (Product # 00-4409-75) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer or Brilliant Stain Buffer for more information.
          Fixation
          • Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation.
          • Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          • Our internal testing suggests that Brilliant Violet™ 480 (BV480) is not compatible with methanol-based fixation.
          Excitation: 440 nm; Emission: 479 nm; Laser: Violet Laser.
          BRILLIANT ULTRA VIOLET™ is a trademark or registered trademark of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license. Powered by Sirigen™.
          Target Information
          Ki-67 is a nuclear protein that is expressed during various stages in the cell cycle, particularly during late G1, S, G2, and M phases. The protein has a forkhead associated domain (FHA) through which it associates with euchromatin at the perichromosomal layer, the centromeric heterochromatin, and the nucleolus. Ki-67 is shown to have a cell cycle dependent topographical distribution with perinucleolar expression at G1, expression in the nuclear matrix at G2, and expression on the chromosomes during M phase. Ki-67 is commonly used as a proliferation marker because it is not detected in G0 cells, but increases steadily from G1 through mitosis. Ki-67 antibodies are useful in establishing the cell growing fraction in neoplasms. In neoplastic tissues, the prognostic value is comparable to the tritiated thymidine-labelling index. The correlation between low Ki-67 index and histologically low-grade tumors is strong. Ki-67 is routinely used as a neuronal marker of cell cycling and proliferation.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67; Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67 homolog; Antigen KI-67; Antigen KI-67 homolog; antigen Ki67; Molecular Immunology Borstel antibody 1; Proliferation marker protein Ki-67; proliferation-related Ki-67 antigen; protein phosphatase 1, regulatory subunit 105; RP11-380J17.2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: D630048A14Rik; Ki-67; Ki67; KIA; MIB-; MIB-1; MKI67; PPP1R105
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P46013, (Mouse) E9PVX6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Dog) 100686578, (Human) 4288, (Cynomolgus monkey) 102135895, (Rat) 291234, (Mouse) 17345
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding RNA binding protein binding ATP binding molecular condensate scaffold activity molecular_function protein C-terminus binding poly(A) RNA binding
          Process(es)
          DNA metabolic process meiotic nuclear division cell proliferation response to organic cyclic compound hyaluronan metabolic process organ regeneration cellular response to heat chromosome segregation regulation of mitotic nuclear division regulation of chromatin organization hepatocyte proliferation cholangiocyte proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline