  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Endostatin Antibodies
          Invitrogen
          Endostatin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          View all (11) Endostatin antibodies
          Tech Support
          Cite Endostatin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Endostatin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Endostatin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Endostatin Antibody (500-P262BT-500UG) in WB
          Western Blot: To detect hEndostatin by Western Blot analysis Endostatin Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P262BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hEndostatin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Endostatin Antibody in Western Blot (WB)
          Endostatin Antibody in Western Blot (WB)
          Endostatin Antibody in ELISA (ELISA)
          Endostatin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Product Details
          500-P262BT-500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Human Endostatin
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_3251227
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: MHSHRDFQPV LHLVALNSPL SGGMRGIRGA DFQCFQQARA VGLAGTFRAF LSSRLQDLYS IVRRADRAAV PIVNLKDELL FPSWEALFSG SEGPLKPGAR IFSFDGKDVL RHPTWPQKSV WHGSDPNGRR LTESYCETWR TEAPSATGQA SSLLGGRLLG QSAASCHHAY IVLCIENSFM TASK.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human Endostatin. Anti-Human Endostatin-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.
          Sandwich ELISA: To detect hEndostatin by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human Endostatin (500-P262) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant hEndostatin.
          Western Blot: To detect hEndostatin by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hEndostatin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          500-P262BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg
          Target Information
          Endostatin is able to avoke non-uniform response for proliferation, cell mount and migration of entothelial cells, which different endostatin binding characteristic, leads to the assumption that endostatin effect is strongly dependent from endothelial cell type. Furthermore endostatin inhibits angiogenesis and tumor growth in vivo by inducing apoptosis in endothelial cells. The local delivery of endostatin seems to specifically affect tumor-associated microvessels by reduction of the vessel density, diameter and functionality. Tumor cell migration and invasion was greatly reduced in the endostatin treated animals. Endostatin is non-toxic and does not induce aquired drug resistance and has therefor become a potent new therapy strategy in solid neoplasias. This therapy appears to have a high potential not only for the treatment of gliomas, the most common brain tumors, but also in other tumors. The ability of endostatin to inhibit neoangiogenesis is mediated, at least in part, by Zn^+2 binding and elastase processing. Widespread endostatin expression was found in elactic fibers in vessel walls and in some other basement membrane zones. Endostatin is released by neurons to accumulate in amyloid plaques in Alzheimer's disease.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: antiangiogenic agent; Collagen alpha-1(XVIII) chain; collagen, type XVIII, alpha 1; endostatin; FLJ27325; FLJ34914; MGC74745; multi-functional protein MFP
          View more View less
          Gene Aliases: COL18A1; GLCC; KNO; KNO1; KS
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P39060
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 80781
          View more View less
          Function(s)
          protein binding extracellular matrix structural constituent conferring tensile strength identical protein binding metal ion binding
          Process(es)
          skeletal system development angiogenesis endothelial cell morphogenesis cell adhesion visual perception negative regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus anatomical structure morphogenesis organ morphogenesis regulation of cell proliferation response to hydrostatic pressure
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline