  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Nouveaux produits
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IL-8 Antibodies
          Invitrogen
          IL-8 (CXCL8) Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          15 References
          View all (71) IL-8 antibodies
          Tech Support
          Cite IL-8 (CXCL8) Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (3)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-8 (CXCL8) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          IL-8 (CXCL8) Antibody (500-P28BT-50UG) in WB
          Western Blot: To detect Human IL-8 by Western Blot analysis IL-8 (CXCL8) Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P28BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Human IL-8 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IL-8 (CXCL8) Antibody in Western Blot (WB)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in Western Blot (WB)
          IL-8 (CXCL8) Antibody in ELISA (ELISA)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          IL-8 (CXCL8) Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Product Details
          500-P28BT-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.25-1.0 µg/mL
          View 12 publications 12 publications
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Published species
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Human IL-8 (CXCL8) (72 a.a.)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2930256
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: SAKELRCQCI KTYSKPFHPK FIKELRVIES GPHCANTEII VKLSDGRELC LDPKENWVQR VVEKFLKRAE NS.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human IL-8 (CXCL8). Anti-Human IL-8 (CXCL8)-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.
          Sandwich ELISA: To detect Human IL-8 by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human IL-8 (500-P28) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human IL-8.
          Western Blot: To detect Human IL-8 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Human IL-8 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          500-P28BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg
          Target Information
          Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) is a 72 amino acid pro-inflammatory factor which belongs to the CXC subfamily of chemokines, and are bound by the cell surface receptors IL-8RA and IL-8RB. IL-8 functions as a chemoattractant and potent angiogenic factor. The expression and secretion of IL-8 can be induced by diverse inflammatory stimuli in many cells, including macrophages and endothelial cells. In endothelial cells, IL-8 is present in storage vesicles called Weibel-Palade bodies. IL-8, first isolated from osteosarcoma cells, contains the ELR-motif (N-terminal Glu-Leu-Arg amino acid sequence) and signals through the CXCR1 and CXCR2 receptors. Previous nomenclature for IL-8 includes neutrophil activating protein 1 (NAP-1), granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP) and protein 3-10C. IL-8 and ten other members of the CXC chemokine gene family form a chemokine gene cluster in a region mapped to chromosome 4q. Cancer studies have demonstrated a role for IL-8 in the angiogenesis and growth of tumours, and IL-8 is believed to play a role in the pathogenesis of bronchiolitis, a common respiratory tract disease caused by viral infection.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alveolar macrophage chemotactic factor I; ANX7; beta endothelial cell-derived neutrophil activating peptide; beta-thromboglobulin-like protein; beta-thromboglobulin-like protein precursor; chemokine (C-X-C motif) ligand 8; emoctakin; granulocyte chemotactic protein 1; IL8; ILN; Interleukin; interleukin 8; Interleukin8; lung giant cell carcinoma-derived chemotactic protein; lymphocyte derived neutrophil activating peptide; monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; monocyte-derived neutrophil-activating peptide; monocyte-derived neutrophil-activating protein precursor; neutrophil-activating peptide 1; RP11-537A6.8; small inducible cytokine subfamily B, member 8; SNX; SYNEXIN; T-cell chemotactic factor; tumor necrosis factor-induced gene 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: GCP-1; GCP1; IL8; LECT; LUCT; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAF; NAP-1; NAP1; SCYB8
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10145
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3576
          View more View less
          Function(s)
          interleukin-8 receptor binding protein binding chemokine activity heparin binding CXCR chemokine receptor binding
          Process(es)
          angiogenesis response to molecule of bacterial origin chemotaxis defense response inflammatory response immune response signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration negative regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression calcium-mediated signaling regulation of cell adhesion neutrophil chemotaxis receptor internalization killing of cells of other organism regulation of chemokine production response to endoplasmic reticulum stress intracellular signal transduction neutrophil activation cellular response to fibroblast growth factor stimulus regulation of single stranded viral RNA replication via double stranded DNA intermediate respiratory burst negative regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway positive regulation of angiogenesis embryonic digestive tract development regulation of chemotaxis induction of positive chemotaxis negative regulation of cell adhesion molecule production antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor positive regulation of neutrophil chemotaxis regulation of entry of bacterium into host cell
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Avis de confidentialité
          • Price & Freight Policy
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-xq5gc:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0