  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Podoplanin Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          Podoplanin Monoclonal Antibody (eBio8.1.1(8.1.1)), Super Bright™ 436, eBioscience™
          12 Published Figures
          12 References
          View all (67) Podoplanin antibodies
          Tech Support
          Cite Podoplanin Monoclonal Antibody (eBio8.1.1(8.1.1)), Super Bright™ 436, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (12)
          Podoplanin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Podoplanin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 13
          Podoplanin Antibody (62-5381-80) in Flow
          TE-71 cell line were unstained (blue histogram) and stained with 0.125 µg of Podoplanin Monoclonal Antibody, Super Bright 436 (purple histogram). Total viable cells, as determined by Fixable Viability Dye eFluor 660® (Product # 65-0864-14), were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Podoplanin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Podoplanin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Podoplanin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Podoplanin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Podoplanin Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunocytochemistry, Flow Cytometry (IHC (PFA), ICC/IF, Flow)
          Podoplanin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Podoplanin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Podoplanin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Podoplanin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Podoplanin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Podoplanin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Podoplanin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Podoplanin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          62-5381-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 3 publications 3 publications
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/test
          View 6 publications 6 publications
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Syrian hamster / IgG
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          eBio8.1.1(8.1.1)
          Conjugate
          Super Bright™ 436 Super Bright™ 436 Super Bright™ 436
          Excitation/Emission Max
          413/431 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2744799
          Product Specific Information
          Description: The 8.1.1 monoclonal antibody reacts with mouse podoplanin (T1a, gp38, aggrus), a 43 kDa transmembrane glycoprotein, named for its expression in kidney glomerular epithelial cells (podocytes). In addition, Podoplanin is expressed in epithelial and mesothelial cells such as intestinal epithelium, alveolar type I cells, podocytes, and mesothelium of the visceral peritoneum. It was also shown to be a potent marker for lymphatic endothelium. Podoplanin is also expressed by subcapsular epithelial cells of the murine thymus. Mice deficient in Podoplanin die at birth because of a respiratory defect and congenital lymphedema due to a failure in lymphatic pattern formation.
          Applications Reported: This eBio8.1.1 (8.1.1) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This eBio8.1.1 (8.1.1) antibody has been tested by flow cytometric analysis of TE-71 cell line. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Super Bright 436 can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 436 nm. We recommend using a 450/50 bandpass filter, or equivalent. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
          When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information.
          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          Excitation: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violet Laser
          Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.
          Target Information
          Podoplanin (PDPN, T1A, gp38, Aggrus) is a mucin type-1 glycoprotein with a 40-43 kDa molecular weight. Podoplanin is expressed in many tumors and normal cells, especially lymphatic epithelial cells and follicular DCs. Podoplanin localizes in stromal cells of peripheral lymphoid tissue and thymic epithelial cells. As a regulator of the lymphatic endothelium, podoplanin probably plays a role in maintaining the unique shape of podocytes. Podoplanin appears to serve as a ligand for CLEC-2 and expression is positively correlated with tumors expressing greater invasive and metastatic potential. Podoplanin is directly involved in cell migration, aids metastases formation and tumor cell invasion of tissue. Further, it has also been determined that podoplanin expression is induced through Src activation of Cas and, recently, there are indications of podoplanin presence on Th17 cells. Initial studies below indicate the presence of podoplanin on a small but distinct population of CD4+ cells from human PBMC. Dysfunction of the podoplanin protein has been linked to diseases such as lymphangioma and subglottis neoplasm. Podoplanin has also been proposed as a marker for lung injury due to the physiological function of the protein.
          How to use the Panel Builder
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline