  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • VISTA Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          VISTA Monoclonal Antibody (MIH64), Super Bright™ 600, eBioscience™
          Advanced Verification
          View all (55) VISTA antibodies
          Tech Support
          Cite VISTA Monoclonal Antibody (MIH64), Super Bright™ 600, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Advanced Verification (1)
          VISTA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          VISTA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          VISTA Antibody (63-1083-80) in Flow
          Mouse splenocytes were stained with CD8a Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0081-82) and 0.5 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, Super Bright 600 (Product # 63-4321-82) (left) or 0.5 µg of VISTA Monoclonal Antibody, Super Bright 600 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          VISTA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          VISTA Antibody
          Product Details
          63-1083-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1 µg/test
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Super Bright™ 600, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MIH64
          Conjugate
          Super Bright™ 600 Super Bright™ 600 Super Bright™ 600
          • APC 
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 650
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 730
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          414/601 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2725662
          Product Specific Information
          Description: This MIH64 monoclonal antibody recognizes mouse VISTA, also known as B7-H5 or PD-H1.
          This MIH64 antibody will work in flow cytometry on both native and paraformaldehyde-fixed cells.
          Applications Reported: This MIH64 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This MIH64 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 1 µg/mL per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Super Bright 600 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 600 nm. We recommend using a 610/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
          When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information.
          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.
          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          Excitation: 405 nm; Emission: 600 nm; Laser: Violet Laser
          Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.
          Target Information
          VISTA (V-domain Ig containing suppressor of T-cell activation), also known as B7-H5 or PD-1H, is a product of the VSIR gene. Although VISTA bears sequence homology to PD-L1 it has a different expression pattern. In both mouse and humans, VISTA is expressed predominantly on hematopoietic cells with the highest densities on myeloid cells, and lower levels on T cells. It is usually absent on B cells. VISTA expressed by antigen presenting cells has been shown to directly suppress proliferation and cytokine production of CD4 and CD8 T cells, making it a target for cancer immunotherapy. The reported ligands of VISTA include CD28H, VSIG-3 and VSIG-8.
          How to use the Panel Builder
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline