  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Integrin beta 1 (CD29) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (eBioHMb1-1 (HMb1-1)), Super Bright™ 702, eBioscience™
          39 Published Figures
          38 References
          View all (116) Integrin beta 1 (CD29) antibodies
          Tech Support
          Cite CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (eBioHMb1-1 (HMb1-1)), Super Bright™ 702, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (39)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 40
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody (67-0291-80) in Flow
          C57BL/6 mouse bone marrow cells were stained with CD45R (B220) Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0452-82) and 0.25 µg of Armenian Hamster IgG Isotype Control, Super Bright 702 (Product # 67-4888-82) (left) or 0.25 µg of CD29 (Integrin Beta 1) Monoclonal Antibody, Super Bright 702 (right). Cells in the small scatter population gate were used for analysis. Viable cells were determined using Fixable Viab... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          67-0291-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.5 µg/test
          View 35 publications 35 publications
          Product Specifications
          Published species
          Rat
          Host/Isotype
          Armenian hamster / IgG
          Recommended Isotype Control
          Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), Super Bright™ 702, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          eBioHMb1-1 (HMb1-1)
          Conjugate
          Super Bright™ 702 Super Bright™ 702 Super Bright™ 702
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 700
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          413/702 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2762819
          Product Specific Information
          Description: The eBioHMb1-1 monoclonal antibody reacts with mouse and rat CD29 (integrin beta 1), a 110-120 kDa member of the beta integrin family expressed by leukocytes, endothelial, smooth muscle and epithelial cells. CD29 binds non-covalently with the alpha integrins CD49a-f to form the VLA-1 through VLA-6 complexes, as well as with CD51. These alpha-beta integrin heterodimers are capable of mediating a variety of cellular responses including adhesion, trafficking, proliferaton and differentiation. All integrins which include CD29 bind to extracellular matrix proteins including collagen, laminin, fibronectin and vitronectin, whereas some CD29-containing integrins can also interact with cellular receptors such as VCAM-1 and MadCAM-1.
          Applications Reported: This eBioHMB1-1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This eBioHMB1-1 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This may be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Super Bright 702 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 702 nm. We recommend using a 710/50 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
          When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information.
          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.
          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          Excitation: 405 nm; Emission: 702 nm; Laser: Violet Laser
          Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.
          Target Information
          CD29, also known as ITGB1 or Integrin Subunit Beta 1, is a 110 kDa cell surface glycoprotein widely expressed by various cells, including all leukocytes. It forms non-covalently linked heterodimers with at least six different alpha integrins (CD49a-f), creating VLA-1 through VLA-6 complexes, as well as with CD51. These alpha-beta integrin heterodimers mediate a range of cellular responses, including adhesion, trafficking, proliferation, and differentiation. CD29-containing integrins bind to extracellular matrix proteins such as collagen, laminin, fibronectin, and vitronectin. Some integrins also interact with cellular receptors like VCAM-1 and MadCAM-1. CD29 plays a crucial role in immune cell trafficking from blood to tissue, particularly during leukocyte emigration and extravascular migration. It is involved in regulating tissue damage and disease symptoms related to inflammatory bowel disease. In the presence of anti-tumor drugs, decreased expression of ITGB1 correlates with multidrug resistance in tumor cells. ITGB1-dependent mechanisms enhance cytokine secretion in human airway smooth muscle in response to IL-1beta, facilitated by fibronectin and type I collagen. More than eight beta subunits with numerous splice variant isoforms have been identified in mammals, including two major forms: beta1A and beta1D. Beta1A is present in all tissues except cardiac and skeletal muscle, which express the beta1D variant.
          How to use the Panel Builder
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0