  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GIMA7 Antibodies
          Proteintech
          GIMAP7 Monoclonal Antibody (3E4A6)
          View all (6) GIMA7 antibodies
          Tech Support
          Cite GIMAP7 Monoclonal Antibody (3E4A6)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          GIMAP7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GIMAP7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          GIMAP7 Antibody (68451-1-IG) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using GIMAP7 antibody (68451-1-Ig, Clone: 3E4A6) at dilution of 1:800 and CoraLite®488-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GIMAP7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GIMAP7 Antibody in Western Blot (WB)
          GIMAP7 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          GIMAP7 Monoclonal Antibody (3E4A6)
          Product Details
          68451-1-IG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:5,000-1:50,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:400-1:1,600
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          0.5-4.0 µg for 1.0-3.0 mg of total protein lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3E4A6
          Immunogen
          GIMAP7 fusion protein Ag10740
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          150 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MAESEDRSLR IVLVGKTGSG KSATANTILG EEIFDSRIAA QAVTKNCQKA SREWQGRDLL VVDTPGLFDT KESLDTTCKE ISRCIISSCP GPHAIVLVLL LGRYTEEEQK TVALIKAVFG KSAMKHMVIL FTRKEELEGQ SFHDFIADAD VGLKSIVKEC GNRCCAFSNS KKTSKAEKES QVQELVELIE KMVQCNEGAY FSDDIYKDTE ERLKQREEVL RKIYTDQLNE EIKLVEEDKH KSEEEKEKEI KLLKLKYDEK IKNIREEAER NIFKDVFNRI WKMLSEIWHR FLSKCKFYSS
          Target Information
          GIMAP7 is also name as hIAN7 or IAN 7. The function of GIMAP7 remains largely unknown.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: GTPase IMAP family member 7; IAN-7; immune associated nucleotide; immune-associated nucleotide-binding protein 7; Immunity-associated nucleotide 7 protein
          View more View less
          Gene Aliases: GIMAP7; hIAN7; IAN7
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8NHV1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 168537
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity protein binding GTP binding identical protein binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          GTP metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline