  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • GluR2 Antibodies
          Antibodies Inc
          GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (L21/32)
          View all (36) GluR2 antibodies
          Tech Support
          Cite GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (L21/32)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Antibody (75-002) in IHC (F)
          Adult rat hippocampus immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (L21/32)
          Product Details
          75-002
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:500
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Immunomicroscopy (IM)
          1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L21/32
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 834-883 of rat GluA2/GluR2 produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: EFCYKSRAEA KRMKVAKNPQ NINPSSSQNS QNFATYKEGY NVYGIESVKI
          Target Information
          The ion channels activated by glutamate are typically divided into two classes. Those that are sensitive to N-methyl-D-aspartate (NMDA) are designated NMDA receptors (NMDAR) while those activated by alpha-amino-3-hydroxy-5 -methyl-4-isoxalone propionic acid (AMPA) are known as AMPA receptors (AMPAR). The AMPAR are comprised of four distinct Glutamate Receptor Subunits designated (GluR1-4) and they play key roles in virtually all excitatory neurotransmission in the brain. The GluR2 subunit is thought to play a key role in forms of synaptic plasticity such as LTD.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: AMPA receptor subunit GluA2; AMPA selective glutamate receptor; AMPA-selective glutamate receptor 2; GluR-2; GluR-B; GluR-K2; GluR2; glutamate receptor; Glutamate receptor 2; glutamate receptor B; Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2; glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2; OTTHUMP00000165324; OTTHUMP00000220942; OTTHUMP00000220943; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: GluA2; Glur-2; GluR-B; GluR-K2; GLUR2; GLURB; GRIA2; HBGR2; NEDLIB
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P42262, (Rat) P19491
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2891, (Mouse) 14800, (Rat) 29627
          View more View less
          Function(s)
          beta-amyloid binding ionotropic glutamate receptor activity AMPA glutamate receptor activity ion channel activity protein binding ligand-gated ion channel activity signaling receptor activity ligand-gated monoatomic cation channel activity transmitter-gated ion channel activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential receptor activity extracellular-glutamate-gated ion channel activity kainate selective glutamate receptor activity protein kinase binding PDZ domain binding identical protein binding calcium channel regulator activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          ion transport signal transduction chemical synaptic transmission ion transmembrane transport ionotropic glutamate receptor signaling pathway synaptic transmission, glutamatergic modulation of synaptic transmission regulation of postsynaptic membrane potential cation transmembrane transport regulation of receptor recycling transport receptor internalization establishment of protein localization positive regulation of synaptic transmission protein tetramerization regulation of synaptic transmission, glutamatergic response to lithium ion response to fungicide
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline