  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GluR2 Antibodies
          Antibodies Inc
          GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (L21/32), FL650
          View all (37) GluR2 antibodies
          Tech Support
          Cite GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (L21/32), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          GluA2/GluR2 Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (L21/32), FL650
          Product Details
          75-002-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L21/32
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 834-883 of rat GluA2/GluR2 produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: EFCYKSRAEA KRMKVAKNPQ NINPSSSQNS QNFATYKEGY NVYGIESVKI
          Target Information
          The ion channels activated by glutamate are typically divided into two classes. Those that are sensitive to N-methyl-D-aspartate (NMDA) are designated NMDA receptors (NMDAR) while those activated by alpha-amino-3-hydroxy-5 -methyl-4-isoxalone propionic acid (AMPA) are known as AMPA receptors (AMPAR). The AMPAR are comprised of four distinct Glutamate Receptor Subunits designated (GluR1-4) and they play key roles in virtually all excitatory neurotransmission in the brain. The GluR2 subunit is thought to play a key role in forms of synaptic plasticity such as LTD.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: AMPA receptor subunit GluA2; AMPA selective glutamate receptor; AMPA-selective glutamate receptor 2; GluR-2; GluR-B; GluR-K2; GluR2; glutamate receptor; Glutamate receptor 2; glutamate receptor B; Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2; glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2; OTTHUMP00000165324; OTTHUMP00000220942; OTTHUMP00000220943; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: GluA2; Glur-2; GluR-B; GluR-K2; GLUR2; GLURB; GRIA2; HBGR2; NEDLIB
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P42262, (Rat) P19491
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2891, (Mouse) 14800, (Rat) 29627
          View more View less
          Function(s)
          beta-amyloid binding ionotropic glutamate receptor activity AMPA glutamate receptor activity ion channel activity protein binding ligand-gated ion channel activity signaling receptor activity ligand-gated monoatomic cation channel activity transmitter-gated ion channel activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential receptor activity extracellular-glutamate-gated ion channel activity kainate selective glutamate receptor activity protein kinase binding PDZ domain binding identical protein binding calcium channel regulator activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          ion transport signal transduction chemical synaptic transmission ion transmembrane transport ionotropic glutamate receptor signaling pathway synaptic transmission, glutamatergic modulation of synaptic transmission regulation of postsynaptic membrane potential cation transmembrane transport regulation of receptor recycling transport receptor internalization establishment of protein localization positive regulation of synaptic transmission protein tetramerization regulation of synaptic transmission, glutamatergic response to lithium ion response to fungicide
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline