  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KVbeta1.2 (KCNAB1) Antibodies
          Antibodies Inc
          Kvbeta1.2 K+ Channel Monoclonal Antibody (K47/42)
          View all (5) KVbeta1.2 (KCNAB1) antibodies
          Tech Support
          Cite Kvbeta1.2 K+ Channel Monoclonal Antibody (K47/42)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Kvbeta1.2 K+ Channel Monoclonal Antibody (K47/42)
          Product Details
          75-019
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K47/42
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 9-28 of human Kv1.2 (accession number NP_003462).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: ADIPSPKLGL PKSSESALKC
          Target Information
          KVbeta1.2 is a specific isoform of the beta subunit encoded by the KCNAB1 gene, which is part of the voltage-gated potassium (KV) channel family. These beta subunits modulate the properties and functions of the alpha subunits of KV channels, which are critical for regulating the electrical excitability of cells. KVbeta1.2 is a critical modulator of KV channel function, playing a key role in the regulation of electrical excitability in neurons and cardiac cells. Its proper function is essential for maintaining normal physiological processes, and its dysregulation can lead to significant clinical consequences.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alternative splice product of the Shaker beta 1 gene, see GenBank Accession Numbers U16953 and L39833; K(+) channel subunit beta-1; K+ channel Beta1a chain; Kv-beta-1; potassium channel beta 3 chain; potassium channel beta3 subunit; potassium channel shaker chain beta 1a; potassium channel, voltage gated subfamily A regulatory beta subunit 1; potassium voltage gated channel shaker related subfamily beta member 1; potassium voltage gated channel, shaker related subfamily, beta member 1; potassium voltage-gated channel subfamily A member regulatory beta subunit 1; potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, beta member 1; shaker-related subfamily member 1; unnamed protein product; voltage-gated potassium channel beta subunit; Voltage-gated potassium channel subunit beta-1
          View more View less
          Gene Aliases: AKR6A3; Akr8a8; hKvb3; hKvBeta3; KCNA1B; KCNAB1; KV-BETA-1; Kvb1; Kvb1.3; Kvbeta1.1; KvBeta3; mKv(beta)1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14722, (Mouse) P63143, (Rat) P63144
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7881, (Mouse) 16497, (Rat) 29737
          View more View less
          Function(s)
          carbonyl reductase (NADPH) activity voltage-gated potassium channel activity protein binding alcohol dehydrogenase (NADP+) activity potassium channel regulator activity oxidoreductase activity protein domain specific binding ion channel binding NADPH binding molecular function inhibitor activity C-3 sterol dehydrogenase (C-4 sterol decarboxylase) activity aldo-keto reductase (NADP) activity isocitrate dehydrogenase activity mevaldate reductase activity voltage-gated ion channel activity gluconate dehydrogenase activity steroid dehydrogenase activity epoxide dehydrogenase activity 5-exo-hydroxycamphor dehydrogenase activity 2-hydroxytetrahydrofuran dehydrogenase activity acetoin dehydrogenase activity phenylcoumaran benzylic ether reductase activity D-xylose:NADP reductase activity L-arabinose:NADP reductase activity D-arabinitol dehydrogenase, D-ribulose forming (NADP+) activity steroid dehydrogenase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor steroid dehydrogenase activity, acting on the CH-CH group of donors (R)-(-)-1,2,3,4-tetrahydronaphthol dehydrogenase activity 3-hydroxymenthone dehydrogenase activity very long-chain-3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase activity dihydrotestosterone 17-beta-dehydrogenase activity (R)-2-hydroxyisocaproate dehydrogenase activity L-arabinose 1-dehydrogenase (NADP+) activity L-xylulose reductase (NAD+) activity 3-ketoglucose-reductase activity (R)-2-hydroxyglutarate dehydrogenase activity D-arabinitol dehydrogenase, D-xylulose forming (NADP+) activity
          Process(es)
          ion transport potassium ion transport learning or memory transmembrane transport potassium ion transmembrane transport regulation of potassium ion transmembrane transport regulation of delayed rectifier potassium channel activity negative regulation of voltage-gated potassium channel activity transport regulation of ion transmembrane transport oxidation-reduction process regulation of potassium ion transmembrane transporter activity negative regulation of delayed rectifier potassium channel activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline