  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TRPV3 Antibodies
          Antibodies Inc
          TrpV3 Monoclonal Antibody (N15/4), FL550
          View all (39) TRPV3 antibodies
          Tech Support
          Cite TrpV3 Monoclonal Antibody (N15/4), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          75-043-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N15/4
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 774-791 (cytoplasmic C-terminus) of rat TrpV3 (KTTLYAFDELDEFPETSV; accession number E9PU00).
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          TRPV3 belongs to a family of nonselective cation channels that function in a variety of processes, including temperature sensation and vasoregulation. The thermosensitive members of this family are expressed in subsets of sensory neurons that terminate in the skin, and are activated at distinct physiological temperatures. This channel is activated at temperatures between 22 and 40 degrees C. This gene lies in close proximity to another family member (TRPV1) gene on chromosome 17, and the two encoded proteins are thought to associate with each other to form heteromeric channels.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: heat sensitive channel TRPV3; ion channel; MGC124324; MGC124325; non-hair; Transient receptor potential cation channel subfamily V member 3; TRP ion channel TRPV3; TrpV3; unnamed protein product; Vanilloid receptor-like 3; vanilloid receptor-related osmotically activated channel protein; VRL 3; VRL-3
          View more View less
          Gene Aliases: 1110036I10Rik; AI644701; FNEPPK2; Nh; OLMS; OLMS1; TRPV3; VRL3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8NET8, (Mouse) Q8K424
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 162514, (Mouse) 246788, (Rat) 497948
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity cation channel activity calcium channel activity sodium channel activity protein binding identical protein binding metal ion binding ion channel
          Process(es)
          ion transport calcium ion transport actin filament organization osmosensory signaling pathway response to temperature stimulus ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport negative regulation of hair cycle transmembrane transport calcium ion transmembrane transport positive regulation of calcium ion import calcium ion import across plasma membrane transport cation transmembrane transport response to heat
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline