  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CACNB1 Antibodies
          Antibodies Inc
          Cavbeta1 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N7/18), FL490
          View all (17) CACNB1 antibodies
          Tech Support
          Cite Cavbeta1 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N7/18), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Cavbeta1 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N7/18), FL490
          Product Details
          75-052-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Non-human primate, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N7/18
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 19-34 of rat Cav1 (PMEVFDPSPQGKYSKR; accession number NP_059042).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Calcium Channel 1 is a protein encoded by the CACNB1 gene and belongs to the calcium channel beta subunit family. Calcium Channel 1 plays an important role in the calcium channel by modulating G protein inhibition, increasing peak calcium current, controlling the alpha-1 subunit membrane targeting and shifting the voltage dependence of activation and inactivation. Calcium Channel 1 is involved in modulating G protein inhibition, increasing peak calcium current, controlling the alpha-1 subunit membrane targeting and shifting the voltage dependence of activation and inactivation. Diseases associated with Calcium Channel 1 protein dysfunction include malignant hyperthermia susceptibility.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: brain calcium channel beta 1 subunit; CAB1; calcium channel beta 1 subunit; Calcium channel voltage-dependent subunit beta 1; calcium channel, L type, beta 1 polypeptide; calcium channel, voltage-dependent, beta 1 subunit; dihydropyridine-sensitive L-type, calcium channel beta-1 subunit; MGC41896; unnamed protein product; voltage-dependent calcium channel beta1 subunit; Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-1
          View more View less
          Gene Aliases: CAB1; CACNB1; CACNLB1; Cchb1; CCHLB1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q02641, (Mouse) Q8R3Z5, (Rat) P54283
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 782, (Mouse) 12295, (Rat) 50688
          View more View less
          Function(s)
          voltage-gated calcium channel activity calcium channel regulator activity calcium channel activity protein binding high voltage-gated calcium channel activity voltage-gated ion channel activity protein kinase binding protein domain specific binding phosphoprotein binding voltage-gated ion channel
          Process(es)
          ion transport calcium ion transport chemical synaptic transmission ion transmembrane transport positive regulation of muscle contraction calcium ion transmembrane transport regulation of calcium ion transmembrane transport via high voltage-gated calcium channel cellular response to beta-amyloid protein targeting to membrane transport neuromuscular junction development regulation of ion transmembrane transport regulation of voltage-gated calcium channel activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline