  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • DLX1 Antibodies
          Antibodies Inc
          DLX1 Monoclonal Antibody (L43/40)
          View all (22) DLX1 antibodies
          Tech Support
          Cite DLX1 Monoclonal Antibody (L43/40)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          DLX1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          DLX1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          DLX1 Antibody (75-078) in IHC (F)
          Adult rat hippocampus immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          DLX1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          DLX1 Monoclonal Antibody (L43/40)
          Product Details
          75-078
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rabbit, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L43/40
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 53-74 of human DLX1 (accession number P56177).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: PDGAYSSASS FSRPLGYPYV NS
          Target Information
          This gene encodes a member of a homeobox transcription factor gene family similiar to the Drosophila distal-less gene. The encoded protein is localized to the nucleus where it may function as a transcriptional regulator of signals from multiple TGF-beta superfamily members. The encoded protein may play a role in the control of craniofacial patterning and the differentiation and survival of inhibitory neurons in the forebrain. This gene is located in a tail-to-tail configuration with another member of the family on the long arm of chromosome 2. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: contains homeodomain; DII B; distal-less homeo box 1; homeobox Dlx1; Homeobox protein DLX-1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: Dlx; Dlx-1; DLX1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P56177, (Mouse) Q64317
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1745, (Rabbit) 100348143, (Mouse) 13390, (Rat) 296500
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding chromatin binding protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding sequence-specific DNA binding homeodomain transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter Notch signaling pathway proximal/distal pattern formation neuroblast differentiation subpallium development hippocampus development forebrain neuron differentiation cerebral cortex GABAergic interneuron differentiation cerebral cortex GABAergic interneuron fate commitment cell differentiation negative regulation of BMP signaling pathway odontogenesis of dentin-containing tooth negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of cell differentiation negative regulation of Notch signaling pathway positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of photoreceptor cell differentiation embryonic skeletal system development oligodendrocyte differentiation negative regulation of oligodendrocyte differentiation neuron apoptotic process cellular response to transforming growth factor beta stimulus cellular response to BMP stimulus GABAergic neuron differentiation positive regulation of amacrine cell differentiation negative regulation of cellular response to transforming growth factor beta stimulus multicellular organism development regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in forebrain neuron fate commitment
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0