  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CaV3.2 Antibodies
          Antibodies Inc
          Cav3.2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N55/10), FL490
          View all (17) CaV3.2 antibodies
          Tech Support
          Cite Cav3.2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N55/10), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Cav3.2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N55/10), FL490
          Product Details
          75-095-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N55/10
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1019-1293 (cytoplasmic loop between repeat II and repeat III) of human Cav3.2 (accession number O95180), epitope mapped to amino acids 1179-1192 .
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: AEDGRAAPGP RATP
          Target Information
          This gene encodes a T-type member of the alpha-1 subunit family, a protein in the voltage-dependent calcium channel complex. Calcium channels mediate the influx of calcium ions into the cell upon membrane polarization and consist of a complex of alpha-1, alpha-2/delta, beta, and gamma subunits in a 1:1:1:1 ratio. The alpha-1 subunit has 24 transmembrane segments and forms the pore through which ions pass into the cell. There are multiple isoforms of each of the proteins in the complex, either encoded by different genes or the result of alternative splicing of transcripts. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized for the gene described here. Studies suggest certain mutations in this gene lead to childhood absence epilepsy (CAE).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: A1H-b; calcium channel alpha13.2 subunit; calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1H subunit; calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1Hb subunit; FLJ90484; low voltage-activated; CavT.2; Low-voltage-activated calcium channel alpha1 3.2 subunit; low-voltage-activated calcium channel alpha13.2 subunit; T-type Cav3.2; unnamed protein product; voltage dependent t-type calcium channel alpha-1H subunit; Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1H; voltage-gated calcium channel alpha subunit Cav3.2; voltage-gated calcium channel alpha subunit CavT.2; Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav3.2
          View more View less
          Gene Aliases: alpha13.2; CACNA1H; CACNA1HB; Cav3.2; ECA6; EIG6; HALD4; MNCb-1209
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O95180
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8912, (Mouse) 58226
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated ion channel activity voltage-gated calcium channel activity calcium channel activity protein binding high voltage-gated calcium channel activity low voltage-gated calcium channel activity metal ion binding scaffold protein binding voltage-gated ion channel
          Process(es)
          ion transport calcium ion transport muscle contraction muscle organ development myoblast fusion regulation of heart contraction aldosterone biosynthetic process cellular response to hormone stimulus ion transmembrane transport cortisol biosynthetic process cellular response to potassium ion regulation of membrane potential transmembrane transport calcium ion import calcium ion transmembrane transport inorganic cation transmembrane transport calcium ion import across plasma membrane positive regulation of acrosome reaction transport sensory perception of pain regulation of ion transmembrane transport positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis membrane depolarization during action potential
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline