  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CaV3.2 Antibodies
          Antibodies Inc
          Cav3.2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N55/10)
          View all (18) CaV3.2 antibodies
          Tech Support
          Cite Cav3.2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N55/10)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Cav3.2 Ca2+ Channel Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cav3.2 Ca2+ Channel Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Cav3.2 Ca2+ Channel Antibody (75-095) in WB
          Stable cell immunoblot: extracts of HEK cells stably-expressing Flag-tagged Cav3.2, Cav3.1 or untagged Kv2.1 plasmid and probed with N55/10 TC supe (left) or Rabbit anti-Flag (right). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Cav3.2 Ca2+ Channel Antibody in Western Blot (WB)
          Cav3.2 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N55/10)
          Product Details
          75-095
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N55/10
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1019-1293 (cytoplasmic loop between repeat II and repeat III) of human Cav3.2 (accession number O95180), epitope mapped to amino acids 1179-1192 .
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: AEDGRAAPGP RATP
          Target Information
          This gene encodes a T-type member of the alpha-1 subunit family, a protein in the voltage-dependent calcium channel complex. Calcium channels mediate the influx of calcium ions into the cell upon membrane polarization and consist of a complex of alpha-1, alpha-2/delta, beta, and gamma subunits in a 1:1:1:1 ratio. The alpha-1 subunit has 24 transmembrane segments and forms the pore through which ions pass into the cell. There are multiple isoforms of each of the proteins in the complex, either encoded by different genes or the result of alternative splicing of transcripts. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized for the gene described here. Studies suggest certain mutations in this gene lead to childhood absence epilepsy (CAE).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: A1H-b; calcium channel alpha13.2 subunit; calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1H subunit; calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1Hb subunit; FLJ90484; low voltage-activated; CavT.2; Low-voltage-activated calcium channel alpha1 3.2 subunit; low-voltage-activated calcium channel alpha13.2 subunit; T-type Cav3.2; unnamed protein product; voltage dependent t-type calcium channel alpha-1H subunit; Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1H; voltage-gated calcium channel alpha subunit Cav3.2; voltage-gated calcium channel alpha subunit CavT.2; Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav3.2
          View more View less
          Gene Aliases: alpha13.2; CACNA1H; CACNA1HB; Cav3.2; ECA6; EIG6; HALD4; MNCb-1209
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O95180
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8912, (Mouse) 58226
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated ion channel activity voltage-gated calcium channel activity calcium channel activity protein binding high voltage-gated calcium channel activity low voltage-gated calcium channel activity metal ion binding scaffold protein binding voltage-gated ion channel
          Process(es)
          ion transport calcium ion transport muscle contraction muscle organ development myoblast fusion regulation of heart contraction aldosterone biosynthetic process cellular response to hormone stimulus ion transmembrane transport cortisol biosynthetic process cellular response to potassium ion regulation of membrane potential transmembrane transport calcium ion import calcium ion transmembrane transport inorganic cation transmembrane transport calcium ion import across plasma membrane positive regulation of acrosome reaction transport sensory perception of pain regulation of ion transmembrane transport positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis membrane depolarization during action potential
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline