  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          Disclaimer
          • Primary Antibodies ›
          • STRN4 Antibodies
          Antibodies Inc
          Zinedin Monoclonal Antibody (K88/64)
          View all (15) STRN4 antibodies
          Tech Support
          Cite Zinedin Monoclonal Antibody (K88/64)
          • Antibody Testing Data (4)
          Zinedin Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          Zinedin Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          Zinedin Antibody (75-099) in IHC (F)
          Adult rat hippocampus immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Zinedin Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Zinedin Antibody in Western Blot (WB)
          Zinedin Antibody in Western Blot (WB)
          Zinedin Antibody in Western Blot (WB)
          Zinedin Monoclonal Antibody (K88/64)
          Product Details
          75-099
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K88/64
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 42-354 of human Zinedin/Striatin-4 (accession number Q9NRL3) produced recombinantly in E. Coli.
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Binds calmodulin in a calcium dependent manner. May function as scaffolding or signaling protein.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: protein phosphatase 2 regulatory subunit B'''gamma; striatin, calmodulin binding protein 4; Striatin-4; Zinedin
          View more View less
          Gene Aliases: PPP2R6C; STRN4; ZIN; zinedin
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NRL3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 29888, (Rat) 308392
          View more View less
          Function(s)
          protein binding calmodulin binding protein complex binding protein phosphatase 2A binding armadillo repeat domain binding protein domain specific binding
          Process(es)
          biological_process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0