  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FGF12 Antibodies
          Antibodies Inc
          FGF12/FHF1 Monoclonal Antibody (N94/17), FL594
          View all (14) FGF12 antibodies
          Tech Support
          Cite FGF12/FHF1 Monoclonal Antibody (N94/17), FL594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          FGF12/FHF1 Monoclonal Antibody (N94/17), FL594
          Product Details
          75-135-FL594
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N94/17
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-243 (full-length) of human FGF12a (accession number P61328) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL594 FL594 FL594
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          594/615 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth, and invasion. This growth factor lacks the N-terminal signal sequence present in most of the FGF family members, but it contains clusters of basic residues that have been demonstrated to act as a nuclear localization signal. When transfected into mammalian cells, this protein accumulated in the nucleus, but was not secreted. The specific function of this gene has not yet been determined. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FGF; FGF-12; FHF-1; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 12; fibroblast growth factor 12B; fibroblast growth factor FGF-12b; Fibroblast growth factor homologous factor 1; fibroblast growth factor homologous factor 1b; Myocyte-activating factor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AV114868; B230343J05Rik; DEE47; EIEE47; FGF-12; FGF12; FGF12B; FHF-1; FHF1; Fhf1b
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P61328, (Rat) P61150, (Mouse) P61329
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2257, (Rat) 170630, (Mouse) 14167
          View more View less
          Function(s)
          fibroblast growth factor receptor binding protein binding growth factor activity heparin binding sodium channel regulator activity ion channel binding receptor binding growth factor intercellular signal molecule
          Process(es)
          signal transduction JNK cascade cell-cell signaling chemical synaptic transmission nervous system development heart development adult locomotory behavior fibroblast growth factor receptor signaling pathway positive regulation of sodium ion transport neurogenesis neuromuscular process cardiac muscle cell action potential involved in contraction regulation of neuronal action potential regulation of sodium ion transmembrane transport regulation of voltage-gated sodium channel activity regulation of membrane depolarization regulation of sodium ion transmembrane transporter activity negative regulation of cation channel activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline