  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • JIP2 Antibodies
          Antibodies Inc
          JIP-2/IB-2 Monoclonal Antibody (N135/37)
          View all (11) JIP2 antibodies
          Tech Support
          Cite JIP-2/IB-2 Monoclonal Antibody (N135/37)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          JIP-2/IB-2 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          JIP-2/IB-2 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          JIP-2/IB-2 Antibody (75-163) in IHC (F)
          Adult rat brain immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          JIP-2/IB-2 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          JIP-2/IB-2 Antibody in Western Blot (WB)
          JIP-2/IB-2 Antibody in Western Blot (WB)
          JIP-2/IB-2 Monoclonal Antibody (N135/37)
          Product Details
          75-163
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N135/37
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 226-421 of mouse JIP-2/IB-2 (accession number Q9ERE9) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The protein encoded by this gene is closely related to MAPK8IP1/IB1/JIP-1, a scaffold protein that is involved in the c-Jun amino-terminal kinase signaling pathway. This protein is expressed in brain and pancreatic cells. It has been shown to interact with, and regulate the activity of MAPK8/JNK1, and MAP2K7/MKK7 kinases. This protein thus is thought to function as a regulator of signal transduction by protein kinase cascade in brain and pancreatic beta-cells. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 2; IB 2; IB-2; Islet brain 2; Islet-brain-2; JIP 2; JIP-2; JNK MAP kinase scaffold protein 2; JNK-interacting protein 2; mitogen activated protein kinase 8 interacting protein 2; Mitogen-activated protein kinase 8-interacting protein 2
          View more View less
          Gene Aliases: 3230402N03Rik; AI847694; AW049958; IB2; Jip2; Mapk8ip2; R75148
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q9ERE9, (Rat) G3V9M2
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 60597, (Rat) 315220
          View more View less
          Function(s)
          protein binding kinesin binding protein kinase binding protein kinase activator activity protein complex binding kinase activity scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          MAPK cascade behavioral fear response JNK cascade mating behavior regulation of receptor activity positive regulation of stress-activated MAPK cascade social behavior positive regulation of protein kinase activity regulation of JNK cascade nonassociative learning dendrite morphogenesis regulation of synaptic transmission, glutamatergic excitatory postsynaptic potential regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline