  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GRK6 Antibodies
          Antibodies Inc
          GRK6A/B Monoclonal Antibody (N142/28), FL650
          View all (27) GRK6 antibodies
          Tech Support
          Cite GRK6A/B Monoclonal Antibody (N142/28), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          GRK6A/B Monoclonal Antibody (N142/28), FL650
          Product Details
          75-176-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N142/28
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 371-576 (C-terminus) of mouse GRK6A (accession number O70293) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          GRK6 is a member of the guanine nucleotide-binding protein coupled receptor kinase subfamily of the serine/threonine protein kinase family. GRK6 phosphorylates the activated forms of G protein-coupled receptors to initiate their deactivation. Several transcript variants encoding different isoforms have been described for GRK6.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: EC 2.7.11.16; G protein-coupled receptor kinase 6; G protein-coupled receptor kinase GRK6; kinase GRK6
          View more View less
          Gene Aliases: Gprk6; Grk6
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) O70293
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 26385
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity G-protein coupled receptor kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups beta-adrenergic receptor kinase activity non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          desensitization of G-protein coupled receptor protein signaling pathway protein phosphorylation signal transduction negative regulation of anion channel activity Wnt signaling pathway phosphorylation termination of G-protein coupled receptor signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline