  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LRP4 Antibodies
          Antibodies Inc
          LRP4 (Cytoplasmic) Monoclonal Antibody (N164/6), FL550
          View all (27) LRP4 antibodies
          Tech Support
          Cite LRP4 (Cytoplasmic) Monoclonal Antibody (N164/6), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          LRP4 (Cytoplasmic) Monoclonal Antibody (N164/6), FL550
          Product Details
          75-182-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N164/6
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1747-1905 (cytoplasmic C-terminus) of mouse LRP4 (accession number Q8VI56) produced recombinantly in E. Coli.
          View immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          This gene encodes a member of the low-density lipoprotein receptor-related protein family. The encoded protein may be a regulator of Wnt signaling. Mutations in this gene are associated with Cenani-Lenz syndrome.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Corin; LDLR; LDLR dan; Low-density lipoprotein receptor-related protein 4; LRP-4; multiple epidermal growth factor-like domains 7
          View more View less
          Gene Aliases: 6430526J12Rik; D230026E03; Kiaa0816; Lrp4; mdig; Megf7
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q8VI56
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 83469, (Mouse) 228357
          View more View less
          Function(s)
          calcium ion binding receptor tyrosine kinase binding apolipoprotein binding protein homodimerization activity scaffold protein binding protein binding Wnt-protein binding Wnt-activated receptor activity apolipoprotein
          Process(es)
          kidney development regulation of protein phosphorylation hair follicle development endocytosis protein localization dorsal/ventral pattern formation proximal/distal pattern formation Wnt signaling pathway negative regulation of Wnt signaling pathway negative regulation of ossification embryonic limb morphogenesis odontogenesis of dentin-containing tooth embryonic digit morphogenesis receptor clustering dendrite morphogenesis anatomical structure development negative regulation of axonogenesis synapse organization synaptic growth at neuromuscular junction protein heterotetramerization limb development skeletal muscle acetylcholine-gated channel clustering negative regulation of canonical Wnt signaling pathway postsynaptic membrane assembly presynaptic membrane assembly positive regulation of presynaptic membrane organization multicellular organism development cell differentiation Wnt signaling pathway involved in dorsal/ventral axis specification canonical Wnt signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline