  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FIG4 Antibodies
          Antibodies Inc
          Fig4/Sac3 Monoclonal Antibody (N202/7), FL490
          View all (10) FIG4 antibodies
          Tech Support
          Cite Fig4/Sac3 Monoclonal Antibody (N202/7), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Fig4/Sac3 Monoclonal Antibody (N202/7), FL490
          Product Details
          75-201-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N202/7
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 688-907 of mouse Sac3 (accession number Q91WF7) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The protein encoded by this gene belongs to the SAC domain-containing protein gene family. The SAC domain, approximately 400 amino acids in length and consisting of seven conserved motifs, has been shown to possess phosphoinositide phosphatase activity. The yeast homolog, Sac1p, is involved in the regulation of various phosphoinositides, and affects diverse cellular functions such as actin cytoskeleton organization, Golgi function, and maintenance of vacuole morphology. Membrane-bound phosphoinositides function as signaling molecules and play a key role in vesicle trafficking in eukaryotic cells. Mutations in this gene have been associated with Charcot-Marie-Tooth disease, type 4J.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FIG4 homolog, SAC domain containing lipid phosphatase; FIG4 homolog, SAC1 domain containing lipid phosphatase; FIG4 homolog, SAC1 lipid phosphatase domain containing; KIAA0274; Phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate 5-phosphatase; Polyphosphoinositide phosphatase; RP1-249I4.1; Sac domain-containing inositol phosphatase 3; SAC domain-containing protein 3; Serine-protein phosphatase FIG4; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: A530089I17Rik; AI326867; ALS11; BOP; BTOP; CMT4J; dJ249I4.1; FIG4; KIAA0274; SAC3; YVS
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q92562, (Mouse) Q91WF7
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9896, (Mouse) 103199
          View more View less
          Function(s)
          phosphatidylinositol-3-phosphatase activity phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 5-phosphatase activity protein serine/threonine phosphatase activity protein binding hydrolase activity phosphatase activity phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase activity phosphatidylinositol bisphosphate phosphatase activity phosphatidylinositol-4-phosphate phosphatase activity phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 5-phosphatase activity protein tyrosine/serine/threonine phosphatase activity protein tyrosine/threonine phosphatase activity JUN kinase phosphatase activity phosphohistidine phosphatase activity inositol bisphosphate phosphatase activity MAP kinase tyrosine/serine/threonine phosphatase activity inositol-1,3,4-trisphosphate 4-phosphatase activity NADP phosphatase activity transmembrane receptor protein phosphatase activity inositol-1,3,4,5,6-pentakisphosphate 3-phosphatase activity inositol-1,4,5,6-tetrakisphosphate 6-phosphatase activity inositol-4,5-bisphosphate 5-phosphatase activity phosphoric ester hydrolase activity 5-amino-6-(5-phosphoribitylamino)uracil phosphatase activity phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 3-phosphatase activity inositol phosphate phosphatase activity inositol-1,3,4,5,6-pentakisphosphate 1-phosphatase activity inositol-3,4-bisphosphate 4-phosphatase activity inositol-1,3,4-trisphosphate 1-phosphatase activity inositol-1,3,4,6-tetrakisphosphate 6-phosphatase activity inositol-1,3,4,6-tetrakisphosphate 1-phosphatase activity phosphatidylinositol-1,4,5-trisphosphate 5-phosphatase activity IDP phosphatase activity phosphatase
          Process(es)
          phosphatidylinositol biosynthetic process vacuole organization locomotory behavior positive regulation of neuron projection development negative regulation of myelination myelin assembly phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process myelination pigmentation phosphatidylinositol metabolic process phosphatidylinositol dephosphorylation neuron development dephosphorylation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline