  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CaV3.1 Antibodies
          Antibodies Inc
          Cav3.1 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N178A/9), FL550
          View all (19) CaV3.1 antibodies
          Tech Support
          Cite Cav3.1 Ca2+ Channel Monoclonal Antibody (N178A/9), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          75-206-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N178A/9
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 2052-2172 (cytoplasmic C-terminus) of mouse Cav3.1 (accession number Q9WUT2) produced recombinantly in E. Coli.
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Voltage-dependent Ca2+ channels mediate Ca2+ entry into excitable cells in response to membrane depolarization, and they are involved in a variety of Ca2+-dependent processes, including muscle contraction, hormone or neurotransmitter release and gene expression. Calcium channels are highly diverse, multimeric complexes composed of an alpha-1 subunit, an intracellular beta subunit, a disulfide linked alpha-2/delta subunit and a transmembrane gamma subunit. Ca2+ currents are characterized on the basis of their biophysical and pharmacologic properties and include L-, N-, T-, P-, Q-, and R- types. T-type Ca2+ currents are activated and inactivated more rapidly and at more negative membrane potentials than other Ca2+ current types. T-type Ca2+ channels enhance odor sensitivity by lowering the threshold of spike generation in olfactory receptor cells (ORCs).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Alpha1G-ae; Alpha1G-aef; Alpha1G-af; Alpha1G-bc; Alpha1G-bcd; Alpha1G-bce; Alpha1G-bcef; Alpha1G-be; CACNA1G-a; T-type; CACNA1G-b; T-type; calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1G subunit; CaV T1; Cav3 1; cav3 1c; Cav3.1c; low voltage-activated T-type calcium channel alpha-1 subunit Cav3.1; low-voltage-activated calcium channel; MGC117234; NBR13; unnamed protein product; voltage-dependent calcium channel alpha 1G subunit; voltage-dependent T-type calcium channel alpha 1G subunit; Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1G; voltage-gated calcium channel; Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav3.1
          View more View less
          Gene Aliases: [a]1G; a1G; alpha-1G; Ca(V)T.1; CACNA1G; Cav3.1; Cav3.1d; KIAA1123; mKIAA1123; NBR13; SCA42; SCA42ND
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O43497
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8913, (Rat) 29717, (Mouse) 12291
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated calcium channel activity calcium channel activity high voltage-gated calcium channel activity low voltage-gated calcium channel activity voltage-gated calcium channel activity involved in AV node cell action potential voltage-gated calcium channel activity involved SA node cell action potential scaffold protein binding protein binding voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential regulation of heart rate sinoatrial node development ion transport calcium ion transport chemical synaptic transmission response to nickel cation ion transmembrane transport regulation of membrane potential transmembrane transport regulation of atrial cardiac muscle cell membrane depolarization regulation of biological quality calcium ion import calcium ion transmembrane transport cardiac muscle cell action potential involved in contraction SA node cell action potential AV node cell action potential SA node cell to atrial cardiac muscle cell signalling AV node cell to bundle of His cell signaling membrane depolarization during AV node cell action potential membrane depolarization during SA node cell action potential regulation of heart rate by cardiac conduction calcium ion import across plasma membrane positive regulation of cytosolic calcium ion concentration artery smooth muscle contraction regulation of ion transmembrane transport positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis regulation of calcium ion transport calcium ion transport into cytosol cellular response to dexamethasone stimulus membrane depolarization during action potential
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline