  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PEX5L Antibodies
          Antibodies Inc
          TRIP8b (Exon 4) Monoclonal Antibody (N212/3), FL650
          View all (30) PEX5L antibodies
          Tech Support
          Cite TRIP8b (Exon 4) Monoclonal Antibody (N212/3), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          TRIP8b (Exon 4) Monoclonal Antibody (N212/3), FL650
          Product Details
          75-208-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N212/3
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-192 (exon 1a, exon 4 and constant region) of rat TRIP8b (accession number Q925N3) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Pex5l is an accessory subunit of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels, regulating their cell-surface expression and cyclic nucleotide dependence. Research studies have shown that Pex5l is expressed in the brain, testis and pancreas. Diseases associated with PEX5L include Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata, Type 5 and Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata, Type 2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: HCN channel auxiliary subunit; peroxin 2; Peroxin-5-related protein; peroxisomal targeting signal 1 receptor-like; Peroxisome biogenesis factor 5-like; PEX2-related protein; PEX5-like protein; PEX5-related protein; Pex5p-related protein; Pex5Rp; Tetratricopeptide repeat-containing Rab8b-interacting protein; TPR-containing Rab8b-interacting protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1700016J08Rik; Pex2; PEX5L; PEX5R; PEX5RP; PXR2; PXR2B; TRIP8b; Trjip8b
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8IYB4, (Rat) Q925N3, (Mouse) Q8C437
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 51555, (Rat) 286937, (Mouse) 58869
          View more View less
          Function(s)
          peroxisome targeting sequence binding peroxisome matrix targeting signal-1 binding protein binding small GTPase binding intracellular cyclic nucleotide activated cation channel activity Rab GTPase binding membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          protein import into peroxisome matrix, docking cation transport protein import into peroxisome matrix regulation of membrane potential regulation of cAMP-mediated signaling regulated exocytosis maintenance of protein location positive regulation of corticotropin secretion cation transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline