  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PEX5L Antibodies
          Antibodies Inc
          TRIP8b (Exon 4) Monoclonal Antibody (N212/3), FL550
          View all (31) PEX5L antibodies
          Tech Support
          Cite TRIP8b (Exon 4) Monoclonal Antibody (N212/3), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          TRIP8b (Exon 4) Monoclonal Antibody (N212/3), FL550
          Product Details
          75-208-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N212/3
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-192 (exon 1a, exon 4 and constant region) of rat TRIP8b (accession number Q925N3) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Pex5l is an accessory subunit of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels, regulating their cell-surface expression and cyclic nucleotide dependence. Research studies have shown that Pex5l is expressed in the brain, testis and pancreas. Diseases associated with PEX5L include Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata, Type 5 and Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata, Type 2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: HCN channel auxiliary subunit; peroxin 2; Peroxin-5-related protein; peroxisomal targeting signal 1 receptor-like; Peroxisome biogenesis factor 5-like; PEX2-related protein; PEX5-like protein; PEX5-related protein; Pex5p-related protein; Pex5Rp; Tetratricopeptide repeat-containing Rab8b-interacting protein; TPR-containing Rab8b-interacting protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1700016J08Rik; Pex2; PEX5L; PEX5R; PEX5RP; PXR2; PXR2B; TRIP8b; Trjip8b
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8IYB4, (Rat) Q925N3, (Mouse) Q8C437
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 51555, (Rat) 286937, (Mouse) 58869
          View more View less
          Function(s)
          peroxisome targeting sequence binding peroxisome matrix targeting signal-1 binding protein binding small GTPase binding intracellular cyclic nucleotide activated cation channel activity Rab GTPase binding membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          protein import into peroxisome matrix, docking cation transport protein import into peroxisome matrix regulation of membrane potential regulation of cAMP-mediated signaling regulated exocytosis maintenance of protein location positive regulation of corticotropin secretion cation transmembrane transport
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline