  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GNAS Antibodies
          Antibodies Inc
          Gs Protein/Alpha Subunit Monoclonal Antibody (N192/12), FL550
          View all (28) GNAS antibodies
          Tech Support
          Cite Gs Protein/Alpha Subunit Monoclonal Antibody (N192/12), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Gs Protein/Alpha Subunit Monoclonal Antibody (N192/12), FL550
          Product Details
          75-211-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N192/12
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-380 (full-length, short form) of bovine Gs protein alpha subunit (accession number P04896-2) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Mutations in GNAS gene result in pseudohypoparathyroidism type 1a, pseudohypoparathyroidism type 1b, Albright hereditary osteodystrophy, pseudopseudohypoparathyroidism, McCune-Albright syndrome, progressive osseous heteroplasia, polyostotic fibrous dysplasia of bone, and some pituitary tumors. This gene has a highly complex imprinted expression pattern. It encodes maternally, paternally, and biallelically expressed proteins which are derived from alternatively spliced transcripts with alternate 5' exons. Each of the upstream exons is within a differentially methylated region, commonly found in imprinted genes. However, the close proximity (14 kb) of two oppositely expressed promoter regions is unusual. In addition, one of the alternate 5' exons introduces a frameshift relative to the other transcripts, resulting in one isoform which is structurally unrelated to the others. An antisense transcript exists, and may regulate imprinting in this region. Mutations in this gene result in pseudohypoparathyroidism type 1a (PHP1a), which has an atypical autosomal dominant inheritance pattern requiring maternal transmission for full penetrance.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Adenylate cyclase-stimulating G alpha protein; Alternative gene product encoded by XL-exon; dJ309F20.1.1; dJ806M20.3.3; Extra large alphas protein; G protein alpha subunit; G-alpha-8; GNAS; GNAS (guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating) complex locus; gnas {ECO:0000312|RGD:2716}; Gs alpha subunit; GTP-binding regulatory protein (G-s-alpha).; guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha stimulating activity polypeptide 1; guanine nucleotide binding protein alpha s; guanine nucleotide-binding protein G(s) subunit alpha isoforms; Guanine nucleotide-binding protein G(s) subunit alpha isoforms short; Guanine nucleotide-binding protein G(s) subunit alpha isoforms XLas; guanine nucleotide-binding protein G-s, alpha subunit; MGC33735; NESP55; Neuroendocrine secretory protein 55; OTTHUMP00000031742; OTTHUMP00000196026; OTTHUMP00000196030; PHP1C; Protein ALEX; RP4-543J19.4; secretogranin VI; stimulatory G-protein alpha subunit; unnamed protein product; XLalphas; XLas
          View more View less
          Gene Aliases: 5530400H20Rik; A930027G11Rik; C130027O20Rik; Galphas; GNAS; GNAS1; Gnasxl; Gnpas; GPSA; Gsa; GSP; MNCb-5546; Nesp; NESP55; Nespl; Oed-Sml; Oedsml; P1; P2; P3; PHP1A; PHP1B; POH; SCG6
          View more View less
          UniProt ID: (Bovine) P04896, (Mouse) Q6R0H7, (Rat) P63095
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Bovine) 281793, (Mouse) 14683, (Rat) 24896
          View more View less
          Function(s)
          GTP binding adenylate cyclase activator activity metal ion binding nucleotide binding G-protein alpha-subunit binding GTPase activity signal transducer activity insulin-like growth factor receptor binding protein binding guanyl nucleotide binding protein domain specific binding G-protein beta-subunit binding G-protein beta/gamma-subunit complex binding beta-2 adrenergic receptor binding D1 dopamine receptor binding mu-type opioid receptor binding ionotropic glutamate receptor binding alpha-tubulin binding corticotropin-releasing hormone receptor 1 binding heterotrimeric G-protein
          Process(es)
          adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway negative regulation of multicellular organism growth positive regulation of GTPase activity positive regulation of cAMP-mediated signaling response to parathyroid hormone adenylate cyclase-activating adrenergic receptor signaling pathway skeletal system development tissue homeostasis positive regulation of protein phosphorylation endochondral ossification energy reserve metabolic process DNA methylation regulation of transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-activating dopamine receptor signaling pathway sensory perception of chemical stimulus post-embryonic development regulation of signal transduction positive regulation of sodium ion transport positive regulation of cAMP biosynthetic process embryonic hindlimb morphogenesis multicellular organism growth negative regulation of renal sodium excretion post-embryonic body morphogenesis response to drug skin development positive regulation of osteoblast differentiation positive regulation of osteoclast differentiation negative regulation of blood pressure developmental growth embryonic cranial skeleton morphogenesis cognition cartilage development calcium ion homeostasis bone development hair follicle placode formation platelet aggregation cellular response to prostaglandin E stimulus genetic imprinting cellular response to catecholamine stimulus metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline