  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NMDAR1 Antibodies
          Antibodies Inc
          GluN1/NR1 Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (N308/48), FL490
          View all (49) NMDAR1 antibodies
          Tech Support
          Cite GluN1/NR1 Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (N308/48), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          GluN1/NR1 Glutamate Receptor Monoclonal Antibody (N308/48), FL490
          Product Details
          75-272-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N308/48
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 42-361 (extracellular N-terminus) of rat NR1 (accession number P35439) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          NMDAR1 encodes a protein that is a critical subunit of N-methyl-D-aspartate receptors, members of the glutamate receptor channel superfamily which are heteromeric protein complexes with multiple subunits arranged to form a ligand-gated ion channel. These subunits play a key role in the plasticity of synapses, which is believed to underlie memory and learning. Cell-specific factors are thought to control expression of different isoforms, possibly contributing to the functional diversity of the subunits. Alternatively spliced transcript variants have been described.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: GluN1; Glun1r; Glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1; glutamate receptor; Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1; glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1; N-methyl-D-aspartate glutamate receptor; N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1; N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1; neurotransmitter receptor; NMD-R1; NMDA R1 receptor C1 cassette; NMDA receptor 1; NMDZ1; NMZ1; NR1C1; NR1C2; NR1C2'; NR1N1; pGluN1; putative NMDtranscript(altAcc_e2); RP11-350O14.1
          View more View less
          Gene Aliases: DEE101; GluN1; GluRdelta1; Glurz1; GluRzeta1; GRIN1; hNR1; M100174; MRD8; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDA1; Nmdar; NMDAR1; NR1; Rgsc174
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q05586, (Rat) P35439, (Mouse) P35438
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2902, (Rat) 24408, (Mouse) 14810
          View more View less
          Function(s)
          beta-amyloid binding NMDA glutamate receptor activity ion channel activity calcium channel activity calcium ion binding protein binding calmodulin binding ligand-gated ion channel activity ligand-gated sodium channel activity glycine binding glutamate binding glutamate-gated calcium ion channel activity signaling receptor activity macromolecular complex binding metal ion binding glycine-gated cation channel activity ionotropic glutamate receptor activity receptor binding extracellular-glutamate-gated ion channel activity cation channel activity enzyme binding voltage-gated cation channel activity glutamate receptor binding neurotransmitter binding protein heterodimerization activity protein dimerization activity receptor activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          ion transport cation transport chemical synaptic transmission brain development visual learning positive regulation of calcium ion transport into cytosol propylene metabolic process calcium-mediated signaling ion transmembrane transport ionotropic glutamate receptor signaling pathway sodium ion transmembrane transport regulation of membrane potential response to ethanol positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of synaptic plasticity regulation of neuronal synaptic plasticity protein heterotetramerization positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic calcium ion homeostasis excitatory postsynaptic potential calcium ion transmembrane transport calcium ion transmembrane import into cytosol cation transmembrane transport excitatory chemical synaptic transmission positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process regulation of cation transmembrane transport cellular response to beta-amyloid response to glycine positive regulation of excitatory postsynaptic potential conditioned taste aversion startle response suckling behavior response to amphetamine calcium ion transport cellular calcium ion homeostasis respiratory gaseous exchange learning or memory learning memory long-term memory associative learning adult locomotory behavior olfactory learning regulation of cell communication positive regulation of cell death response to organic cyclic compound response to amine sensory perception of pain pons maturation cerebral cortex development regulation of ion transmembrane transport social behavior synaptic transmission, glutamatergic positive regulation of apoptotic process response to morphine regulation of neuron apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process regulation of respiratory gaseous exchange regulation of long-term neuronal synaptic plasticity rhythmic process regulation of dendrite morphogenesis regulation of axonogenesis neuromuscular process protein tetramerization response to calcium ion regulation of synapse assembly prepulse inhibition male mating behavior response to fungicide cellular response to manganese ion transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline