  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Brevican Antibodies
          Antibodies Inc
          Brevican Monoclonal Antibody (N294A/6), FL650
          View all (23) Brevican antibodies
          Tech Support
          Cite Brevican Monoclonal Antibody (N294A/6), FL650
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Brevican Monoclonal Antibody (N294A/6), FL650
          Product Details
          75-281-FL650
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N294A/6
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 219-655 of rat Brevican (accession number P55068) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          655/676 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Brevican is the most abundant chondroitin sulfate proteoglycan in the extracellular matrix of the adult brain. It is a member of the lectican family of aggregating extracellular matrix proteoglycans that bear chondroitin sulfate (CS) chains. It is highly expressed in the central nervous system and is thought to stabilize synapses and inhibit neural plasticity. Brevican is secreted from astrocytes and neurons as a 145 kD core protein that bears up to three, covalently-linked, CS chains. It is also is secreted as a 145 kD core protein without CS chains. When cleaved by extracellular glutamyl endopeptidases, the ADAMTSs, a 55 kD N-terminal fragment is formed that contains the unique C terminal epitope EAMESE.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: BEHAB; Brain-enriched hyaluronan-binding protein; brevican (brain specific proteoglycan in the aggrecan family); Brevican core protein
          View more View less
          Gene Aliases: ALPBRE; Bcan; BEHAB; Cspg7
          View more View less
          UniProt ID: (Rat) P55068, (Mouse) Q61361
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 25393, (Mouse) 12032
          View more View less
          Function(s)
          extracellular matrix structural constituent hyaluronic acid binding carbohydrate binding extracellular matrix glycoprotein
          Process(es)
          skeletal system development cell adhesion central nervous system development hippocampus development regulation of neuronal synaptic plasticity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline