  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KV1.2 (KCNA2) Antibodies
          Antibodies Inc
          Kv1.2 Potassium Channel Subunit Monoclonal Antibody (L76/36), FL490
          View all (18) KV1.2 (KCNA2) antibodies
          Tech Support
          Cite Kv1.2 Potassium Channel Subunit Monoclonal Antibody (L76/36), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Kv1.2 Potassium Channel Subunit Monoclonal Antibody (L76/36), FL490
          Product Details
          75-314-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L76/36
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 428-499 of human Kv1.2 (accession number P16389) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: QYLQVTSCPK IPSSPDLKKS RSASTISKSD YMEIQEGVNN SNEDFREENL KTANCTLANT NYVNITKMLT DV
          Target Information
          Kcna2 is a voltage-gated potassium channel (KV) that belongs to the 6-TM family of potassium channel and also comprises the Ca2+-activated Slo (actually 7-TM) and the Ca2+-activated SK subfamilies. The alpha-subunits contain a single pore-forming region and combine to form tetramers. Potassium channels represent the most complex class of voltage-gated ion channels from both functional and structural standpoints. The diverse functions of potassium channels include regulating neurotransmitter release, heart rate, insulin secretion, neuronal excitability, epithelial electrolyte transport, smooth muscle contraction, and cell volume. Four sequence-related potassium channel genes - shaker, shaw, shab, and shal - have been identified in Drosophila, and each has been shown to have human homolog(s). The Kcna2 gene encodes a member of the potassium channel, voltage-gated, shaker-related subfamily. Kcna2 contains six membrane-spanning domains with a shaker-type repeat in the fourth segment. Further, Kcna2 belongs to the delayed rectifier class, members of which allow nerve cells to efficiently repolarize following an action potential. The coding region of the Kcna2 gene is intronless, and the gene is clustered with genes KCNA3 and KCNA10 on chromosome 1. Diseases associated with KCNA2 include Epileptic Encephalopathy (Early Infantile, 32) and Undetermined Early-Onset Epileptic Encephalopathy.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: MK2; NGK1; Potassium (K+) channel protein alpha 2, voltage dependent; potassium channel, voltage gated shaker related subfamily A, member 2; potassium voltage gated channel shaker related subfamily member 2; Potassium voltage-gated channel subfamily A member 2; potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 2; RAK; RBK2; RCK5; RP11-284N8.1; unnamed protein product; Voltage-gated K(+) channel HuKIV; Voltage-gated potassium channel HBK5; voltage-gated potassium channel protein Kv1.2; Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.2
          View more View less
          Gene Aliases: Akr6a4; BK2; DEE32; EIEE32; ENSMUSG00000074335; Gm10672; HBK5; HK4; HUKIV; Kca1-2; KCNA2; KV1.2; Mk-2; MK2; NGK1; RBK2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P16389, (Mouse) P63141, (Rat) P63142
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3737, (Mouse) 16490, (Rat) 25468
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated potassium channel activity delayed rectifier potassium channel activity potassium channel activity protein binding outward rectifier potassium channel activity kinesin binding voltage-gated monoatomic ion channel activity involved in regulation of presynaptic membrane potential voltage-gated monoatomic ion channel activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential voltage-gated ion channel activity voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential ion transport potassium ion transport regulation of dopamine secretion neuronal action potential sensory perception of pain optic nerve development optic nerve structural organization cerebral cortex development corpus callosum development ion transmembrane transport regulation of circadian sleep/wake cycle, non-REM sleep protein homooligomerization transmembrane transport regulation of postsynaptic membrane potential potassium ion transmembrane transport potassium ion export across plasma membrane regulation of presynaptic membrane potential transport regulation of ion transmembrane transport protein oligomerization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline